Hengityssuojain, päänsuojus, joissa kasvo-osa, Versaflo™ S-sarja
Toimittaja: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 207 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Hengityssuojain, päänsuojus, joissa kasvo-osa, Versaflo™ S-sarja
Hengityssuojaimet Hengityssuojajärjestelmät
3M™ S -sarjan päänsuojukset suojaavat päätä, kasvoja ja silmiä roiskeilta ja kevyiltä iskuilta (luokka F). Soveltuvat käyttötarkoituksiin, joissa koko päänsuojus on vaihdettava usein, esim. lääkeaineiden valmistukseen ja laboratoriotyöhön, tai joissa ulkopinta likaantuu vain vähän. Kaikkia päänsuojuksia voi käyttää yhdessä hengityselimiä suojaavien 3M Powered- ja Supplied -ilmanvaihtojärjestelmien kanssa (esim. Jupiter™ ja Dustmaster™).
  • Entistäkin parempi muotoilu ja näkyvyys
  • Erinomainen ilman virtaus
  • Väljää suojusta on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja