Puhdastilapintojen sterilointiratkaisut
Liuokset suodatetaan 0,2 µm:iin, ennen kuin ne pullotetaan ja pakataan puhdastilaoloissa. Liuokset joko pullotetaan steriilisti tai säteilytetään.
Neutraali puhdistusaine
- Runsaasti vaahtoava nestemäinen puhdistusaine, neutraali pH
- Suodatettu 0,2 µm:iin, gammasäteilytetty, kaksinkertainen pakkaus
- Mukana toimitetaan analyysi-, säteilytys- ja sterilointitodistus
- Koot: 100 x 30 ml tai 50 x 50 ml (tiiviste)
Etanoli ja IPA
- Laajavaikutteinen desinfiointiaine
- Standardien CEN 1276, CEN 1650 ja CEN 13697 vaatimusten mukainen
- Suodatettu 0,2 µm:iin, gammasäteilytetty (900 ml) tai aseptisesti pullotettu (5 litraa), kaksinkertainen pakkaus
- Mukana toimitetaan analyysi-, sterilointi- ja säteilytystodistus soveltuvin osin
- Denaturoitu etanoli: 70 % etanolia, 30 % vettä (WFI), denaturoitu IPA-liuoksella
- Isopropyylialkoholi: 70 % isopropyylialkoholia, 30 % vettä (WFI)
- Saatavana myös puhdistettua vettä sisältävänä aerosolina
- Koot: 6 kpl 900 ml:n suihkepulloja, 6 kpl 1 litran suihkepulloja
4 tai 2 kpl 5 litran kanistereita, 12 kpl 300 ml:n aerosoleja
Itiöitä tuhoavat desinfiointiaineet
- Kaksiosainen klooridioksidia tuottava järjestelmä
- Standardien CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 ja CEN 13704 vaatimusten mukainen
- Suodatettu 0,2 µm:iin, pullotettu aseptisesti, kaksinkertainen pakkaus
- Mukana toimitetaan analyysi- ja sterilointitodistus
- Klooridioksidipohjainen
- Voi käyttää vuorotellen amfoteeristen desinfiointiaineiden kanssa
- Tuhoaa itiöt vain 5...8 minuutissa!
- Koot: 25 kpl tiivisteitä (2 x 100 ml),
4 kpl käyttövalmiita pulloja (4,9 l + 100 ml)
Amfoteeriset desinfiointiaineet
- Tehokas pinta-aktiivinen desinfiointiaine
- Standardien CEN 1276, CEN 1650 ja CEN 13697 vaatimusten mukainen
- Suodatettu 0,2 µm:iin, pullotettu aseptisesti, kaksinkertainen pakkaus
- Mukana toimitetaan analyysi- ja sterilointitodistus
- Saatavana validoidut HPCL- ja titrointitestimenetelmät
- Voi käyttää vuorotellen itiöitä tuhoavien tai QAC-desinfiointiaineiden kanssa
- Koot: 50 kpl 50 ml:n tiivisteitä tai 50 kpl 100 ml:n tiivisteitä,
6 kpl 900 ml:n suihkepulloja, 4 tai 2 kpl 5 litran kanistereita
Kvaternääriset ammoniumdesinfiointiaineet
- Tehokas pinta-aktiivinen kvattipohjainen desinfiointiaine
- Suodatettu 0,2 µm:iin, pullotettu aseptisesti, kaksinkertainen pakkaus
- Mukana toimitetaan analyysi- ja sterilointitodistus
- Soveltuu hyvin erilaisille materiaaleille
- Soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Koot: 50 kpl 25 ml:n tiivisteitä tai 50 kpl 100 ml:n tiivisteitä,
6 kpl 900 ml:n suihkepulloja, 4 tai 2 kpl 5 litran kanistereita