Desinfiointiaineet, saippuat ja voiteet
Käsihygienia on erityisen tärkeää puhdastiloissa ja valvotuissa ympäristöissä, joissa käyttäjät käsittelevät herkkiä komponentteja tai altistuvat patogeeneille. Kun käsineitä käytetään useita tunteja päivässä, iho rasittuu, mikä voi tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa jopa iho-ongelmia.
Perusteellinen käsienpesu ja desinfiointi yhdessä ihonhoitotuotteiden käytön kanssa parantaa hygieniaa, ehkäisee ristikontaminaatiota ja vähentää terveyshaittoja.
Myynnissä on eri tuotemerkkejä ja tuotteita, jotka voivat vaihtelevat maittain. Saatavana on myös erilaisia pakkaus- ja annosteluvaihtoehtoja. Myyntitiimimme auttaa mielellään valitsemaan sinun puhdastilaasi ja valvottuun ympäristöösi soveltuvat tuotteet.
Nestemäiset saippuat:
Miedot, synteettiset nestesaippuat sopivat usein toistuvaan käsienpesuun.
Saatavana väriaineettomina ja hajustamattomina tai miedosti hajustettuina
Ihonhoitovoiteet:
Silikonittomat, vahapohjaiset öljy-vesi-emulsiot, jotka ehkäisevät ihon kuivumista ja ärsytystä. Dermatologisesti testattu.
Desinfiointiaineet:
Desinfioivat tehokkaasti ihoa ärsyttämättä.
Emulsiopohjat: etanoli, isopropanoli ja 1-propanoli.