Steriloimattomat aineet pinnoille ja CIP-puhdistukseen
Koska steriloimattomien tuotteiden saatavuus vaihtelee maittain, tällä sivulla kerrotaan vain yleisesti myynnissä olevista tuoteryhmistä. VWR:n myyntitiimi kertoo mielellään lisää omassa maassasi myynnissä olevista tuotteista sekä niiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin.
Pintojen puhdistusaineet:
- Emäksiset vaahtoavat pintojen puhdistusaineet
- Neutraalit vaahtoavat yleispuhdistusaineet
- Vaahtoamattomat voimakkaat lattian puhdistusaineet, soveltuvat käsinpesuun tai siivouskoneisiin
Puhdistusaineet – CIP:
- Emäksiset CIP-puhdistusaineet orgaanisen maa-aineksen sekä rasvojen ja öljyjen poistamiseen
- Happamat CIP-puhdistusaineet orgaanisen ja epäorgaanisen maa-aineksen puhdistamiseen, soveltuu erityisesti mineraali- ja kalkkikertymille
Pintojen desinfiointiaineet:
- Kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin perustuvat desinfioitiaineet
- Kattava valikoima itiöitä tappamattomia desinfiointiaineita lopulliseen desinfiointiin
Desinfiointiaineet – CIP:
- CIP-desinfiointiaineet, peretikkahappopohjaiset
- CIP-desinfiointiaineet, natriumhypokloriittipohjaiset