Viskositeettistandardit
Uusi sertifioitujen, tarkkojen ja jäljitettävien viskositeettistandardien tuoteryhmä. Näitä tuotteita voidaan käyttää kinemaattisten ja dynaamisten viskositeettimittauslaitteiden (sekä manuaalisten että automaattisten) kalibrointiin, tarkistukseen, varmistukseen, luotettavuuden arviointiin tai menetelmien validointiin.
- Kaikki standardit on valmistettu ja sertifioitu ASTM D2162 -standardin mukaisesti Ubbelohde Master -viskosimetrejä käyttämällä
- Jokaisen standardin kinemaattinen viskositeetti (mm2/s,cSt), dynaaminen viskositeetti (cP) ja tiheys (g/ml) on sertifioitu tietyllä lämpötila-alueella
- Näyttävä 500 ml:n vuotamaton pakkaus
- Valmistettu korkealaatuisista, stabiileista raakaöljyistä ja lisäaineista
- Analyysitodistus ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat luettavissa verkossa kaikkien valmistettujen erien osalta
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 0,47 20 °C, 0,45 25 °C, 0,41 37,78 °C, 0,4 40 °C | 500 ml | 85067.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 0,74 20 °C, 0,7 25 °C, 0,61 37,78 °C, 0,6 40 °C | 500 ml | 85068.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 1,3 20 °C, 1,2 25 °C, 1 37,78 °C, 0,97 40 °C, 0,87 50 °C | 500 ml | 85069.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 20 20 °C, 16 25 °C, 11 37,78 °C, 10 40 °C, 7,5 50 °C | 500 ml | 85070.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 320 20 °C, 230 25 °C, 110 37,78 °C, 98 40 °C, 61 50 °C | 500 ml | 85071.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 3 300 20 °C, 2 300 25 °C, 1 100 37,78 °C, 940 40 °C, 560 50 °C | 500 ml | 85072.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 58 000 20 °C, 36 000 25 °C, 10 000 40 °C, 4 900 50 °C | 500 ml | 85073.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 30 20 °C, 24 25 °C, 15 37,78 °C, 14 40 °C, 10 50 °C | 500 ml | 85074.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 400 20 °C, 300 25 °C, 160 37,78 °C, 140 40 °C, 90 50 °C | 500 ml | 85075.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 4 900 20 °C, 3 500 25 °C, 1 600 37,78 °C, 1 400 40 °C, 30 50 °C | 500 ml | 85076.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 100 000 20 °C, 64 000 25 °C, 18 000 40 °C, 8 500 50 °C | 500 ml | 85077.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 2,9 20 °C, 2,6 25 °C, 2,1 37,78 °C, 2 40 °C, 1,7 50 °C | 500 ml | 85078.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 790 20 °C, 580 25 °C, 280 37,78 °C, 250 40 °C, 160 50 °C | 500 ml | 85079.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 7 900 20 °C, 5 800 25 °C, 2 800 37,78 °C, 2 500 40 °C, 1 500 50 °C | 500 ml | 85080.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 59 20 °C, 47 25 °C, 27 37,78 °C, 25 40 °C, 18 50 °C | 500 ml | 85081.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 88 20 °C, 66 25 °C, 35 37,78 °C, 32 40 °C, 21 50 °C | 500 ml | 85082.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 980 20 °C, 710 25 °C, 340 37,78 °C, 310 40 °C, 190 50 °C | 500 ml | 85083.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 6,7 20 °C, 5,8 25 °C, 4,2 37,78 °C, 4 40 °C, 3,2 50 °C | 500 ml | 85084.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 19 000 20 °C, 12 000 25 °C, 4 000 37,78 °C, 3 400 40 °C, 1 700 50 °C | 500 ml | 85085.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 1 400 20 °C, 1 000 25 °C, 470 37,78 °C, 410 40 °C, 250 50 °C | 500 ml | 85086.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 110 20 °C, 87 25 °C, 48 37,78 °C, 44 40 °C, 30 50 °C | 500 ml | 85087.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 28 000 20 °C, 17 000 25 °C, 6 000 37,78 °C, 5 100 40 °C, 2 500 50 °C | 500 ml | 85088.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 14 20 °C, 12 25 °C, 8 37,78 °C, 7,5 40 °C, 5,8 50 °C | 500 ml | 85089.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 210 20 °C, 160 25 °C, 83 37,78 °C, 75 40 °C, 50 50 °C | 500 ml | 85090.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 2 600 20 °C, 1 800 25 °C, 850 37,78 °C, 750 40 °C, 450 50 °C | 500 ml | 85091.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 43 20 °C, 34 25 °C, 20 37,78 °C, 18 40 °C, 13 50 °C | 500 ml | 85092.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 550 20 °C, 400 25 °C, 200 37,78 °C, 180 40 °C, 110 50 °C | 500 ml | 85093.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 8 400 20 °C, 5 300 25 °C, 1 900 37,78 °C, 1 600 40 °C, 810 50 °C | 500 ml | 85094.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 4,4 20 °C, 3,9 25 °C, 3 37,78 °C, 2,9 40 °C, 2,4 50 °C | 500 ml | 85095.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 10 20 °C, 8,7 25 °C, 6 37,78 °C, 5,7 40 °C, 4,4 50 °C | 500 ml | 85097.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 160 20 °C, 120 25 °C, 60 37,78 °C, 54 40 °C, 35 50 °C | 500 ml | 85098.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 1 800 20 °C, 1 300 25 °C, 590 37,78 °C, 520 40 °C, 310 50 °C | 500 ml | 85099.260E | ||||
Viskositeettistandardin (cSt) viskositeettiarvot: 41 000 20 °C, 25 000 25 °C, 8 000 37,78 °C, 6 700 40 °C, 3 200 50 °C | 500 ml | 85100.260E |