Sulamispistestandardit
Laitteiden tarkkaan kalibrointiin
Tuoteryhmä koostuu 10 sulamispistestandardista, jotka kattavat niin bentsofenonin (sulamispiste 47...49 °C) kuin antrakinoninkin (sulamispiste 283...286 °C)
- Suurin osa kattavasta valikoimasta on saatavissa 1 g:n koossa
- Luotettavia, helppokäyttöisiä ja tarkkoja
- Mittausepävarmuus enintään ±0,3 °C
- Voidaan käyttää minkä tahansa sulamispistelaitteiston kanssa
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Bentsofenoni, sulamispiste 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nitrotolueeni, sulamispiste = 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanilliini, sulamispiste 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Bentsoehappo, sulamispiste 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenasetiini, sulamispiste +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Salisyylihappo, sulamispiste 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfaniiliamidi, sulamispiste 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Kofeiini, sulamispiste 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Karbatsoli, sulamispiste 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antrakinoni, sulamispiste 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Sarja sulamispistestandardeja: sulfaniiliamidi, kofeiini, vanilliini | 3 g | 85111.003E | |||
Sarja sulamispistestandardeja: bentsofenoni (47...49 °C), bentsoehappo (121...123 °C), antrakinoni (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Sarja sulamispistestandardeja: vanilliini (81...83 °C), fenasetiini (134...136 °C), kofeiini (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |