Tiheysstandardit
182 tiheysstandardia eri lämpötiloissa käyttöä varten (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)
Laaja valikoima ASTM D1480-12 -standardin mukaisia tiheysstandardeja tiheyden ja suhteellisen tiheyden (ominaispainon) mittaukseen Bingham-pyknometrillä.
- Erittäin tarkkoja
- Tarkistettu käyttämällä Bingham-pyknometriä
- Kaikki tuotteet on testattu ASTM D1480-12 -ohjeiden mukaisesti
- Yhdenmukaisia, jäljitettävissä olevia ja sertifioituja
- Analyysitodistus ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat luettavissa verkossa
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Tiheysstandardi, 0,6960 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85140.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7073 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85141.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7184 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85142.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7298 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85143.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7411 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85144.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7524 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85145.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7721 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85146.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,7933 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85147.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,8168 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85148.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,8428 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85149.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,8715 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85150.180E | |||
Tiheysstandardi, 0,9135 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85151,180E | |||
Tiheysstandardi, 0,9514 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85152.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,0040 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85153.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,0337 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85154.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,0828 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85155.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,1661 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85156.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,3318 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85158.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,5820 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85160.180E | |||
Tiheysstandardi, 1,7495 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85161.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,0846 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85163.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,2568 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85164.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,4261 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85165.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,6055 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85166.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,7588 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85167.180E | |||
Tiheysstandardi, 2,9418 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85168.180E | |||
Tiheysstandardi, 3,1140 g/ml 15 °C:ssa | 100 ml | 85169.180E |