Karl Fischer -reagenssit vesipitoisuuden määrityksiin
Analyysikemisteille, jotka tarvitsevat vettä joka ainoa kerta tarkalleen halutun määrän
Nämä reagenssit kattavat täydellisen valikoiman erilaisia volumetrisia ja kulometrisia reagensseja vesipitoisuuden määrittämiseen Karl Fischer -menetelmällä.
- Luotettavia: nopeiden ja vakaiden päätepisteiden vuoksi tulokset ovat tarkkoja kerta toisensa jälkeen
- Turvallisia: matala myrkyllisyysaste, ei pyridiiniä
- Yhdenmukaisia: vastaavat muita johtavia tuotemerkkejä
- Käteviä käyttää: säilyvät pitkään
- Saatavana 1 l:n ja 500 ml:n lasipulloissa
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, käytetään metanolin kanssa | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, käytetään metanolin kanssa | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, käytetään metanolin kanssa | 1 l | 85452.290E | |||
Solvent (työliuos), voidaan käyttää kaikkien TitrANT-reagenssien kanssa | 1 l | 85453.290E | |||
Combi solvent E (etanolipohjainen työliuos) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipo solvent CM, pooliton reagenssi (työliuos), poolittomille aineille, öljyille ja rasvoille | 1 l | 85455.290E | |||
Lipo solvent HM, pooliton reagenssi (työliuos), poolittomille aineille, öljyille ja rasvoille | 1 l | 85456.290E | |||
Methanol quick (työliuos), 1-komponenttisen KF-titrauksen nopeuttamiseen, käytetään CombiNORMin kanssa | 1 l | 85457.290E | |||
Liuotin (raaka), työliuos, öljyissä titraukseen | 1 l | 85458.290E | |||
Keto solvent, työliuos, 1-komponenttiseen KF-titraukseen aldehydeissä ja ketoneissa | 1 l | 85459.290E | |||
Solvent E, etanolipohjainen työliuos | 1 l | 85460.290E | |||
Solvent CM (työliuos), öljyissä titraukseen | 1 l | 85461.290E | |||
Solvent OIL (työliuos), öljyissä titraukseen | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, 1-komponenttiseen KF-titraukseen aldehydeissä ja ketoneissa, 5 mg H2O/ml, käytetään Solvent K:n kanssa | 1 l | 85463.290E | |||
Solvent K (työliuos), 1-komponenttiseen KF-titraukseen aldehydeissä ja ketoneissa, käytetään CombiNORM 5K:n kanssa | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, käytetään Solvent-liuoksen kanssa | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, käytetään Solvent-liuoksen kanssa | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, etanolipohjainen, 2 mg H2O/ml, käytetään Solvent E:n kanssa | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, käytetään Solvent-liuoksen kanssa | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, etanolipohjainen, 5 mg H2O/ml, käytetään Solvent E:n kanssa | 1 l | 85469.290E | |||
Kulometrinen reagenssi AG, kalvollisiin ja kalvottomiin kennoihin | 1 l | 85470.290E | |||
Kulometrinen reagenssi CG | 1 l | 85471.130E | |||
Kulometrinen reagenssi A, kalvollisiin kennoihin | 1 l | 85472.260E | |||
Kulometrinen reagenssi E, etanolipohjainen, kalvollisiin ja kalvottomiin kennoihin | 1 l | 85473.260E | |||
Kulometrinen reagenssi AD, kalvottomiin kennoihin | 1 l | 85474.260E | |||
Kulometrinen reagenssi AG-H, pitkäketjuisia hiilivetyjä käyttäviin sovelluksiin, sekä kalvollisiin että kalvottomiin kennoihin | 1 l | 85475.260E | |||
Kulometrinen reagenssi A OVEN, käytetään uuneissa, sekä kalvollisiin että kalvottomiin kennoihin | 1 l | 85476.260E | |||
Kulometrinen reagenssi OIL, öljyjä käyttäviin sovelluksiin, kalvollisiin kennoihin | 1 l | 85477.260E | |||
Kulometrinen reagenssi K, ketoneja käyttäviin sovelluksiin, kalvollisiin kennoihin | 1 l | 85478.260E | |||
Kulometrinen reagenssi CG-K, ketoneja käyttäviin sovelluksiin | 1 l | 85479.130E |