Kattava ICP-MS-standardien valikoima 10 mg/l:n pitoisuudella
68 yksittäisen alkuaineen ICP-MS-standardit metallijäämien analyysin kalibrointiin
Suuri valikoima yksittäisten alkuaineiden ICP-MS-standardeja pitoisuudella 10 mg/l. Mukana toimitetaan kattava analyysitodistus (NIST-jäljitettävä, akkreditoidun ISO 17025 -laboratorion tarkistama, ISO guide 34).
- Valmistettu erittäin puhtaista hapoista, vedestä (ASTM, 18 MΩ) ja suoloista (99,999 %)
- Liuos testattu titraamalla
- Lopullinen pitoisuus määritetty NIST-jäljitettävillä vertailumateriaaleilla
- Akkreditoidun toimittajan valmistama, ISO 17025 ja ISO guide 34
- Tuotteen mukana toimitetaan kattava analyysitodistus erillisessä muovipussissa
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumiinin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Arseenin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Antimonin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Boorin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Bariumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Berylliumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Vismutin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Kalsiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Kadmiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Ceriumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Koboltin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Kromin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Cesiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Kuparin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Dysprosiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Erbiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Europiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Galliumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Gadoliniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Germaniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Kullan standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Hafniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Holmiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Raudan standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Indiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Iridiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Lantaanin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Litiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Lutetiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Lutetiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Lyijyn standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Magnesiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Elohopean standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Molybdeenin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Niobiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Neodyymin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Nikkelin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Palladiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Praseodyymin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Platinan standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Fosforin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Kaliumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Rubidiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Reniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Rodiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Ruteniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Hopean standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Natriumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Skandiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Seleenin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Piin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Samariumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Strontiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Rikin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Tantaalin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Terbiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Telluurin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Titaanin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Talliumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Tuliumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Tinan standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Volframin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Uraanin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Vanadiinin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Vanadiinin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Ytterbiumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Sinkin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Zirkoniumin standardiliuokset, ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||