Ultra LC-MS -liuottimet
Uudet LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® -liuottimet takaavat erinomaisen laadun UHPLC-MS-analyyseissä
LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® -laadun liuottimien testauksessa on varmistettu nimenomaan niiden erinomainen suorituskyky UHPLC-gradienttispesifikaatioiden mukaisesti sekä UV- ja positiivisen ja negatiivisen tilan MS-tunnistus.
- Testattu nimenomaan UHPLC-MS:llä – äärimmäisen pieni siirtymä UHPLC-gradienttianalyysissä
- Erittäin suuri puhtaus takaa äärimmäisen alhaiset tunnistusrajat kaikissa tunnistustiloissa UHPLC:n kanssa
- Positiivisten ja negatiivisten ionien tilassa suoritettava testaus kaikille MS-sovelluksille
- Vähäinen epäorgaanisten ja metalli-ionien määrä takaa erittäin herkät analyysispektrit
- Matala gradientin perusviiva ja kapeimmat ja yhdenmukaisimmat spesifikaatiot
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
Asetonitriili, ≥99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA, LC-MS-analyyseihin | 1 l | 83642.290E | |||
Asetonitriili, ≥99,95 %, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA, LC-MS-analyyseihin | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanoli, ≥99,9 %, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA, LC-MS-analyyseihin | 1 l | 85800.290E | |||
Metanoli, ≥99,9 %, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA, LC-MS-analyyseihin | 2,5 l | 85800.320E |