Titraatio ja Karl Fischer -määritys
Titraatio ja Karl Fischer -määritys
Titraatio ja veden määritys ovat todella yleisiä kaikissa T&K- ja laadunvalvontalaboratorioissa. Näiden kahden menetelmän suorittamiseksi tarvitset laajan valikoiman tarkkoja tuotteita.
Volumetriset liuokset
Titraus on tekniikka, jonka avulla voit määrittää kaikesta tarkat pitoisuudet. Alta löydät laajan valikoiman tarkkoja liuoksia eri muodoissa (pullot ja laatikkopussit)
Karl Fischer -standardit
Karl Fischer -titrauksen standardeja voidaan käyttää Karl Fischer -instrumenttien valvontaan ja kvalifiointiin, mittaustulosten tarkistamiseen ja arviointiin sekä volumetristen Karl Fischer -reagenssien titrauksen määrittämiseen.