Akkukennon, -moduulin ja -paketin kokoonpano
Akkukennon, -moduulin ja -paketin kokoonpano
Avantor edistää akkutiedettä paremman maailman puolesta.
Kennot, moduulit ja paketit ovat koottujen akkujen yksiköitä. Kennoryhmä muodostaa moduulin ja moduuliryhmä muodostaa paketin.
Akkuelektrodien valmistus on pääasiassa kemiallinen prosessi, kun taas akkukennojen, -moduulien ja -pakettien valmistus on mekaaninen kokoonpanoprosessi.
Akkukennot ovat säiliöitä, jotka varastoivat energiaa kemiallisesti. Niitä on monenlaisia, mutta kolme yleisintä muotoa ovat prisma, pussi ja lieriö.
Akkukennot on järjestetty moduuleiksi, jotta saadaan huollettavia yksiköitä. Kennot kytketään kupari- tai alumiinikiskojen avulla sarjaan ja rinnakkain akkupaketeiksi, jotta saavutetaan haluttu jännite ja energiakapasiteetti. Esimerkiksi sähköautoa varten tarvitaan 400–800 volttia, ja yhdessä akkukennossa on tyypillisesti 3-4 volttia.
Akkupaketti on täydellinen kotelo, joka tuottaa virtaa sähköajoneuvoon. Akkupaketti sisältää yleensä akkukennoja ja/tai -moduuleja, ohjelmiston (BMS – akunhallintajärjestelmä) ja usein jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän riippuen siitä, missä ja miten akkupakettia käytetään.
Tulevaisuudessa kennot voidaan integroida suoraan koko akkupakettiin jakamatta sitä yksittäisiin moduuleihin (kennosta pakettiin) tai suoraan ajoneuvon runkoon (kennosta runkoon).
Ennen kuin akku voidaan asentaa sähköautoon, se on alustettava ja testattava. Akun alustus on tällä hetkellä akun valmistusprosessin suurin pullonkaula. Lataus- ja purkaussyklit, jotka aktivoivat materiaalin juuri kootussa akkukennossa tai -paketissa, voivat kestää jopa 20 tuntia. Prosessi on kuitenkin olennainen, sillä se vaikuttaa suuresti akun käyttöikään, laatuun ja kustannuksiin. Lähes jokainen vastavalmistettu akku läpäisee alustus- ja testausprosessin ennen kuin se voidaan asentaa järjestelmään.
Avantor tukee sinua toimittamalla kemikaaleja, laitteita, instrumentteja sekä laajan tuotevalikoiman tutkimus- ja kehitystoimintaan, laadunvarmistus- ja laadunvalvontatoimintaan, testaukseen, valvottuun ympäristöön, henkilönsuojaimiin, turvallisuuteen ja tilojen hallintaan.
Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan saadaksesi lisätietoja tai täytä yhteydenottolomake.
Hallittu ympäristö
Avantor tarjoaa laajan valikoiman puhdastilatuotteita tuotteiden ja prosessin suojaamiseksi.
Suojavarusteet ja turvallisuus
Avantor tarjoaa laajan valikoiman henkilönsuojaimia (PPE), jotka suojaavat käyttäjää tutkimuksen, valmistuksen tai kierrätyksen aikana.
Tilojen hallinta
Avantor tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, joiden avulla laitos pysyy puhtaana, turvallisena ja järjestyksessä.
Kemikaalit ja raaka-aineet tuotantoa varten
Avantor tarjoaa laajan valikoiman kemikaaleja akkujen aktiivisten materiaalien tutkimus- ja kehitystyöhön ja tuotantoon.
Laitteet ja välineet
Avantor jakelee laajaa valikoimaa prosessilaitteita ja mittalaitteita huippuvalmistajilta.
Tutkimustyö ja tuotekehitys, laadunvarmistus ja laadunvalvonta. Testaus
Avantorilla on laaja valikoima tuotteita, jotka täyttävät testauslaboratorioiden tutkimustyön ja tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan erityistarpeet.