Akkumateriaalien tuotanto
Akkumateriaalien tuotanto
Avantor edistää akkutiedettä paremman maailman puolesta.
Nykyiset litiumioniakut koostuvat pääasiassa neljästä pääkomponentista: katodi, anodi, elektrolyytti ja erotin.
  • Katodi on ohut alumiinifolio, joka on päällystetty aktiivisesta aineesta, liuottimesta, erittäin johtavasta lisäaineesta ja sideaineesta koostuvalla yhdisteellä. Katodin aktiiviset materiaalit koostuvat tyypillisesti litiumista ja metallista.
  • Anodi on tyypillisesti ohut kuparifolio, joka on päällystetty aktiivisesta aineesta, liuottimesta, erittäin johtavasta lisäaineesta ja sideaineesta koostuvalla yhdisteellä. Anodin aktiivinen materiaali on grafiitti (synteettisesti tuotettu tai louhittu).
    Elektrolyytti koostuu suoloista, liuottimista ja lisäaineista.
  • Tyypilliset erottimet valmistetaan nykyisin synteettisestä hartsista, kuten polyeteenistä (PE) ja polypropeenista (PP).
Avantor tukee toimittamalla kriittisiä raaka-aineita, kemikaaleja, laitteita, instrumentteja sekä laajan valikoiman tuotteita laadunvarmistukseen ja laadunvalvontaan sekä testaukseen, valvottuun ympäristöön, henkilönsuojaimiin, turvallisuuteen ja laitosten hallintaan.
Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan saadaksesi lisätietoja tai täytä yhteydenottolomake.
Hallittu ympäristö
Avantor tarjoaa laajan valikoiman puhdastilatuotteita tuotteiden ja prosessin suojaamiseksi.
Suojavarusteet ja turvallisuus
Avantor tarjoaa laajan valikoiman henkilönsuojaimia (PPE), jotka suojaavat käyttäjää tutkimuksen, valmistuksen tai kierrätyksen aikana.
Tilojen hallinta
Avantor tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, joiden avulla laitos pysyy puhtaana, turvallisena ja järjestyksessä.
Kemikaalit ja raaka-aineet tuotantoa varten
Avantor tarjoaa laajan valikoiman kemikaaleja akkujen aktiivisten materiaalien tutkimus- ja kehitystyöhön ja tuotantoon.
Laitteet ja välineet
Avantor jakelee laajaa valikoimaa prosessilaitteita ja mittalaitteita huippuvalmistajilta.
Tutkimustyö ja tuotekehitys, laadunvarmistus ja laadunvalvonta. Testaus
Avantorilla on laaja valikoima tuotteita, jotka täyttävät testauslaboratorioiden tutkimustyön ja tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan erityistarpeet.
ESITELTÄVÄT TUOTTEET – KEMIKAALIT JA RAAKA-AINEET
LiPF6
Yleisin elektrolyytti litiumakuissa on litiumsuolaliuos, kuten litiumheksafluorofosfaatti (LiPF6).
Suojavarusteet
Tutustu kattavaan työvaatteiden ja kertakäyttöisten haalareiden valikoimaamme…
Putoamisvaljaat
Putoamisen pysäyttävät järjestelmät
Käsineet
Tarkenna tässä käyttötarkoitukseen sopivan käsineen hakua.
Kaasuilmaisimet
Monikaasuilmaisimet, happi-ilmaisimet
Kemikaalien säilytys
Kemikaalien säilytysratkaisumme varmistavat turvalliset, henkilöstöä ja irtaimistoa suojaavat tavat säilyttää syövyttäviä tai syttyviä materiaaleja...