Akun katodin ja anodin tuotanto
Akun katodin ja anodin tuotanto
Avantor edistää akkutiedettä paremman maailman puolesta.
Litiumioniakussa on kaksi elektrodia: katodi ja anodi.
Kun akku purkautuu, anodi vapauttaa litiumioneja katodille (elektrolyytin läpi virtaavia) ja elektroneja (sähköpiirin läpi virtaavia), joista jälkimmäiset tuottavat sähkövirran. Kun akku kytketään pistorasiaan latausta varten, tapahtuu päinvastoin, eli katodi vapauttaa litiumioneja ja anodi vastaanottaa niitä.
Elektrodityypistä riippumatta ne koostuvat tyypillisesti metallikalvosta, joka on päällystetty polymeerisideaineesta, johtavasta lisäaineesta ja aktiivisesta materiaalista koostuvalla yhdisteellä.
- Katodi on ohut alumiinifolio, joka on päällystetty yhdisteellä. Katodin aktiiviset materiaalit koostuvat litiumista ja metallista. Eniten käytetty polymeerisideaine on polyvinyylideenifluoridi (PVDF), joka liukenee myrkyllisiin ja syttyviin liuottimiin, kuten n-metyylipyrrolidoniin (NMP) ja n,n-dimetyyliformamidiin (DMF).
- Anodi on tyypillisesti ohut kuparifolio, joka on päällystetty jollakin yhdisteellä. Anodin aktiivinen materiaali on grafiitti (synteettisesti tuotettu tai louhittu). Yleisesti käytetty anodin polymeerisideaine on karboksimetyyliselluloosa (CMC), joka liukenee deionisoituun veteen (DI-vesi)
- Super P Carbon Blackia (CB) käytetään laajalti johtavana lisäaineena katodeissa ja anodeissa. Olipa kyseessä laboratorio- tai teollinen mittakaava, Avantor tukee tarjoamalla kriittisiä raaka-aineita, kemikaaleja, laitteita, instrumentteja sekä laajan valikoiman tuotteita tutkimus- ja kehitystyöhön, laadunvarmistukseen, testaukseen, valvottuun ympäristöön, henkilönsuojaimiin, turvallisuuteen ja laitosten hallintaan.
Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan saadaksesi lisätietoja tai täytä yhteydenottolomake.
Hallittu ympäristö
Avantor tarjoaa laajan valikoiman puhdastilatuotteita tuotteiden ja prosessin suojaamiseksi.
Suojavarusteet ja turvallisuus
Avantor tarjoaa laajan valikoiman henkilönsuojaimia (PPE), jotka suojaavat käyttäjää tutkimuksen, valmistuksen tai kierrätyksen aikana.
Tilojen hallinta
Avantor tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, joiden avulla laitos pysyy puhtaana, turvallisena ja järjestyksessä.
Kemikaalit ja raaka-aineet tuotantoa varten
Avantor tarjoaa laajan valikoiman kemikaaleja akkujen aktiivisten materiaalien tutkimus- ja kehitystyöhön ja tuotantoon.
Laitteet ja välineet
Avantor jakelee laajaa valikoimaa prosessilaitteita ja mittalaitteita huippuvalmistajilta.
Tutkimustyö ja tuotekehitys, laadunvarmistus ja laadunvalvonta. Testaus
Avantorilla on laaja valikoima tuotteita, jotka täyttävät testauslaboratorioiden tutkimustyön ja tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan erityistarpeet.
NMP
Avantor toimittaa N-metyyli-2-pyrrolidonia (NMP) eri laatuluokissa (ACS, elektroniikka, mikroelektroniikka jne...)
Resurssit – elektrodin valmistusprosessi ja akun suorituskyky
Elektrodin valmistusprosessi ja sen vaikutus litiumioniakun suorituskykyyn: nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaukset
Elektrodin valmistusprosessi on olennainen tekijä akun suorituskyvyn määrittämisessä