Edistynyt akkutiede – kemikaalit ja raaka-aineet
Avantor toimittaa tuhansia kemikaaleja, jotka soveltuvat moniin erilaisiin T&K-analyysisovelluksiin tärkeimmiltä tuotemerkeiltämme – taatut korkealaatuiset kemikaalit ja toistettavissa oleva suorituskyky erästä toiseen ovat avainasemassa laadunvalvonta-, tuotanto- tai T&K-tavoitteiden saavuttamisessa.
Katodikemikaalit
Katodimateriaaleihin kuuluu tyypillisesti siirtymämetallien oksideja, jotka voivat ottaa vastaan litiumia muuttamalla hapetusastettaan. Tarjoamme myös monia natriumpohjaisia ja muita suoloja muiden kuin litiumteknologioiden tutkimusta varten.
Elektrolyyttien kemikaalit
Tavanomaiset elektrolyytit koostuvat orgaanisesta liuottimesta (kuten etyleenikarbonaatista) ja liuenneesta suolasta. Kiinteät elektrolyytit voivat poistaa vuodot ja parantaa akkujen turvallisuutta. Valikoimaamme kuuluvat orgaaniset liuottimet, suolat...
Erotin ja sideaineet
Lämmönjohtavuuden hallintaan käytettäviä erotusmateriaaleja ovat polyeteeni, polypropeeni ja muut polymeerit levyinä tai jauheena.
Metalliakkujen komponentit
Puhtaita metalleja ja metalliseoksia, joita käytetään akuissa, ovat alumiini, koboltti, ruostumaton teräs ja nikkeli monissa muodoissa, kuten folioina, lankoina, jauheina ja tankoina.
Orgaaniset liuottimet
Laaja valikoima erittäin puhtaita liuottimia akkutuotantoon
Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan saadaksesi lisätietoja tai täytä yhteydenottolomake.