Akkujen kierrätys
Akkujen kierrätys
Avantor edistää akkutiedettä paremman maailman puolesta.
Litiumioniakut sisältävät usein hyödyllisiä ja arvokkaita korkealaatuisia metalleja. Ne sisältävät myös haitallisia aineita, kuten orgaanisia liuottimia ja fluoria sisältäviä litiumsuoloja.
Litiumioniakkujen kierrättämisestä voi siis olla huomattavaa taloudellista hyötyä, ja se auttaa suojelemaan luonnonympäristöä.
Litiumioniakkujen kierrätykseen liittyy yleensä sekä fysikaalisia että kemiallisia prosesseja:
  • Mekaaniset prosessit (mukaan lukien inertit murskaus-, lajittelu- ja seulontaprosessit sekä erikoistapaus: termomekaaninen erottelu)
  • Hydrometallurgiset prosessit
  • Pyrometallurgiset prosessit
Useimmat nykyään kierrätettävät litiumioniakut käyvät läpi prosessin, jota kutsutaan "murskaamiseksi", jossa akku murskataan hyvin pieniksi paloiksi. Murskauksen jälkeen tämä niin sanottu "musta massa" jalostetaan arvokkaiden metallien, kuten koboltin ja nikkelin, erottamiseksi.
Avantor tukee sinua toimittamalla kemikaaleja, laitteita, instrumentteja sekä laajan tuotevalikoiman tutkimus- ja kehitystoimintaan, laadunvarmistus- ja laadunvalvontatoimintaan, testaukseen, valvottuun ympäristöön, henkilönsuojaimiin, turvallisuuteen ja tilojen hallintaan.
Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan saadaksesi lisätietoja tai täytä yhteydenottolomake.
Hallittu ympäristö
Avantor tarjoaa laajan valikoiman puhdastilatuotteita tuotteiden ja prosessin suojaamiseksi.
Suojavarusteet ja turvallisuus
Avantor tarjoaa laajan valikoiman henkilönsuojaimia (PPE), jotka suojaavat käyttäjää tutkimuksen, valmistuksen tai kierrätyksen aikana.
Tilojen hallinta
Avantor tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, joiden avulla laitos pysyy puhtaana, turvallisena ja järjestyksessä.
Kemikaalit ja raaka-aineet tuotantoa varten
Avantor tarjoaa laajan valikoiman kemikaaleja akkujen aktiivisten materiaalien tutkimus- ja kehitystyöhön ja tuotantoon.
Laitteet ja välineet
Avantor jakelee laajaa valikoimaa prosessilaitteita ja mittalaitteita huippuvalmistajilta.
Tutkimustyö ja tuotekehitys, laadunvarmistus ja laadunvalvonta. Testaus
Avantorilla on laaja valikoima tuotteita, jotka täyttävät testauslaboratorioiden tutkimustyön ja tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan erityistarpeet.