Puhdastilan sangot
Muovisissa puhdastilan siivousvälineissä on joko yksi tai kaksi sankoa. Sanko ja puristimet on valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista (polypropeenista). Sangoissa on mitta-asteikko ja vaunuissa ohjauspyörät. Saatavana pyynnöstä myös malleja, joiden puristin on litteä.
Suosittelemme käyttämään sangon suojuksia, jotka helpottavat nesteiden kuljettamista ja jätteiden hävittämistä kontrolloitujen alueiden ulkopuolella. Gammasäteilytetty ja yksittäispakattu.
Tuotevalikoima
Muovisangot
Valitse alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...