Puhdastilan sangot
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puhdastilan puhdistusvälineet
Saatavana yksi- ja kaksisankoisia malleja. Lisätarvikkeet ovat täysin autoklavoitavia (voidaan purkaa osiin), ja ne on valmistettu hyvien tuotantotapojen mukaisesti.
Puhdistusvarusteiden soveltuvuus puhdastilaan on varmistettu pitkäaikaisilla käytännön testeillä. Saatavana mopin ja moppitelineen kanssa. Kaikissa malleissa on Ringo ES-CR -puristin. Valinnaisena lisävarusteena välineet pintojen puhdistamiseen. Lisävarusteita ja tarpeiden mukaisia tuotekohtaisia muunnelmia on saatavana pyynnöstä.
Systembox EasyMop GMP®
Patentoidussa MopJump-järjestelmässä on erillinen säiliö kertyvälle vedelle. Mopin pää on helppo kastaa säiliöön ja nostaa pois säiliötä koskettamatta. EasyMop GMP® Systembox soveltuu 10 mopille. Kolminkertainen tiiviste sulkee säiliön tiiviisti. MicroSicuro CR/A -mopit on valmistettu puhdastiloihin soveltuvasta erikoislangasta (ISO 5). Materiaali on soveltuu hyvin veteen upottamiseen.
Myös EasyMop GMP -vaunu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä hyvien tuotantotapojen mukaisesti. Autoklavoitavat pyörät ja enintään 4 säiliötä.
Tuotevalikoima
Yksi- ja kaksisankoiset puristimet
Valitse alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...