Tapaustutkimus: UV-pinnoituslaitteiston räätälöity pumppuratkaisu
Masterflex® Easy-Load® II-pumpunpää korvaa kalvopumpun pinnoitelaitteissa
Tilanne/haaste
Johtava UV-kovettamis- ja pinnoituslaitteiden valmistaja, joka käyttää kalvopumppuja UV-pinnoitteiden siirtämiseen pinnoituskoneen teloille. Kalvopumput vaativat usein huoltoa ja lisäsivät loppukäyttäjien käyttökustannuksia. Käyttäjät halusivat korvata kalvopumpun tarkemmalla, luotettavammalla ja helppokäyttöisemmällä laitteella.
Finisehd OEM Pump
Räätälöity ratkaisumme
Masterflexin asiakaskohtainen suunnittelutiimi teki yhteistyötä asiakkaan kanssa löytääkseen ratkaisun kalvopumppujen korvaamiseksi. Ryhmä suositteli Masterflex® Easy-Load® II-pumpunpäätä räätälöitäväksi asiakkaan pinnoituslaitteiston kanssa ja myös Norprene® -letkua käytettäväksi pumpunpään kanssa.
Masterflex Easy-Load Pump Head II -pumpunpäässä on automaattinen kiinnitys, joka pitää letkut tukevasti paikoillaan ilman manuaalista säätöä. Käyttäjän tarvitsee vain asettaa letkut paikalleen ja käynnistää pumppu, mikä lyhentää letkujen latausaikoja. Nelirullainen roottori parantaa painesuorituskykyä ja mekaanista vakautta vähentäen samalla pulsaatiota. Tämä vähentää painepiikkejä. Parannettu sulkupohjan geometria pidentää letkujen käyttöikää.
Norprene-letkut sopivat hyvin tähän käyttötarkoitukseen, sillä ne on suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan erinomaista kemikaalien, lämmön, otsonin ja ultraviolettivalon (UV) kestävyyttä sekä erittäin pitkää pumpun käyttöikää (kun käytetään kolmea parasta koostumusta).
Toimitettu arvo
Masterflex Easy-Load II -pumpunpää tarjoaa luotettavan ja tasaisen nesteen toimituksen minimaalisella seisokkiajalla. Pumppu ja moottori olivat kustannustehokas ratkaisu valmistajalle ja loppukäyttäjille. Easy-Load-pumpputekniikka säästää tyypillisesti 1–2 tuntia huoltojaksoa kohden. Tämä voi säästää jopa 100–150 dollaria tunnissa.