Tapaustutkimus: Mandariiniunelmia – Sitrusviljelmän kastelu Masterflexin avulla
"Koska veden virtausmäärä voi vaihdella välillä 20–250 gallonaa minuutissa (GPM), pumppu ja letkuyhdistelmä on ihanteellinen."
Kuvittele, että seisot keskellä sitrushedelmälehtoa mandariinipuiden ympäröimänä. San Joaquinin laaksossa on kesä, aurinko paahtaa kuumana, ja tämän Kalifornian maatalouskeskuksen naapurit keskittyvät runsaan sadon tuottamiseen.
Sadettimista tulee vettä, joka on peräisin Sierra Nevadan vuoristosta sulaneesta lumesta. Vesi kerääntyy järviin ja altaisiin, ja se jaetaan yhteisön viljelykasveille ensisijaisena kastelulähteenä. Earthly Delights Farmilla sadetetaan 10 hehtaaria puita koko päivän ajan. Viljelykasveja ylläpitävän veden lisäksi mikrosprinklerijärjestelmä kerää haitallisen hiekan, pölyn ja muut hiukkaset sekä kukoistavan leväkannan.
Tangerine Dreams
Ronny Tannenbaum on omistanut ja johtanut Earthly Delights Farmia Tularen piirikunnassa vuodesta 1998. Hän lisäsi keskipakopumpun parantaakseen veden painetta kastelujärjestelmiinsä. Koska kitkahäviöt ja maanpinnan korkeuserot kuitenkin aiheuttivat painevaihteluja, hän lisäsi paineenkompensaattoreita yhtenäisyyden saavuttamiseksi.
Tannenbaum tarkisti myös sadettimet säännöllisesti tukosten varalta ja havaitsi, että ne tukkeutuivat usein. Niinpä hän suoritti kenttäpuhdistuksen. Parin tuhannen sprinklerin kohdalla tämä merkitsi enemmän aikaa ja vaivaa kuin hän halusi uhrata.
"Siitä oli vaivaa koko viime kesän ja tämän kesän alun", hän sanoi. Olemassa olevat hiekkasuodattimet puhdistivat veden hiukkasista, mutta niillä ei ollut vaikutusta levään, joka kasvoi hallitsemattomasti.
Ratkaisu
Tannenbaum tutki vaihtoehtojaan. Hän havaitsi, että pienten kloorimäärien ruiskuttaminen veteen hillitsi levää. Maanviljelijät, jotka käyttivät hidasta ja matalapaineista tippukastelua, ruiskuttivat klooria järjestelmiinsä. Joillekin klorinaattoreiden (kuten uima-altaissa käytettävien paineettomien kammioiden) käyttö tuotti tasaisen kloorimäärän. Kemikaalia sisältävien kuivien tablettien avulla se liukeni tunnetulla nopeudella, ja liuos pumpattiin pääjärjestelmään.
Näiden tietojen avulla Tannenbaum mietti, miten hän voisi soveltaa niitä lehdossaan. Hänen tilannettaan mutkisti se, että hän ei aina kastellut koko lehtoa kerralla. Lehdossa on useampi kuin yksi vyöhyke, koska erilaiset maaperätyypit tarvitsevat erilaisia määriä vettä, mikä vaikuttaa hedelmien laatuun ja satoon. Joissakin kastelujärjestelmissä tarvitaan 250 gallonaa minuutissa, kun taas toisissa huomattavasti vähemmän.
Tutkittuaan klooria hän huomasi, että se on kemiallisesti aggressiivista, mikä tekee siitä kovaa teräkselle ja käyttökelvotonta tietyille muoveille, ja se on epävakaata, erityisesti kuumalla säällä.
Kloorin ruiskuttamiseksi kastelujärjestelmään ja joidenkin kloorauslaitteen käytön haittojen välttämiseksi hän tarvitsi pumpun, joka kestää kemikaalin syövyttävät vaikutukset ja jonka virtausnopeutta voidaan helposti muuttaa.
(Parannettu) järjestelmä
Tannenbaum tunsi jo peristalttiset pumput ja muisti, että virtausnopeus muuttuu pumpun säätöpyörää liikuttamalla. Hänen aavistuksensa oli, että oikea peristalttinen pumppu voisi olla ratkaisu. Hän otti meihin yhteyttä ja puhui teknisten sovellusasiantuntijoiden kanssa, jotka suosittelivat hänelle digitaalista Masterflex L/S® Economy -käyttölaitetta, L/S® Easy-Load® -pumpunpäätä tarkkuusletkuille ja Norprene® -pumppuletkua.
Masterflex is Key
Masterflex L/S -pumppujärjestelmässä kemikaali joutuu kosketuksiin vain letkujen kanssa, joiden vaihtaminen on suhteellisen helppoa ja edullista. Tämä on erityisen tärkeää, koska se voi pumpata myös maatalouskemikaaleja, kuten rikkakasvien torjunta-aineita, jotka voivat kuluttaa laitteiden tiivisteitä ja muita osia.
"Tämän peristalttisen pumppujärjestelmän etuna on se, että järjestelmä on eristetty kemikaalista – vain letkut ovat kosketuksissa sen kanssa", Tannenbaum sanoo.
Kalvopumppu saattoi maksaa vähemmän, mutta se ei pystynyt käsittelemään hänen tarvitsemaansa pientä virtausnopeutta.
Ennen ostoa Tannenbaum halusi varmistaa, että letkut kestävät natriumhypokloriittiliuoksen ja säilyttävät samalla ultraviolettisäteilyn (UV) vakauden. UV-säteiden tiedetään hajottavan muovia. "Olin tyytyväinen siihen, että Norprene-letkujen avulla se toimisi", hän sanoi.
Tannenbaum otti järjestelmän käyttöön kesäkuun alussa ruiskuttamalla liuoksen keskipakovesipumpun tulopuolelle. Levät alkoivat hävitä.
"Nyt voin ilokseni todeta, että levät ovat lähes mennyttä aikaa. Olen säätänyt joitakin muuttujia ja siirtynyt 6 prosentin ratkaisuun, jonka olen havainnut olevan vakaampi. Koska veden virtausnopeus voi vaihdella välillä 20–250 gallonaa minuutissa (GPM) tarpeen mukaan, pumppu- ja letkuyhdistelmä on ihanteellinen. Voin asettaa oikean klooriliuoksen virtausnopeuden muutamalla painikkeen painalluksella. Ilman muita muutoksia kuin virtausnopeuden asettaminen, tämä järjestelmä voi käsitellä tarvittaessa jopa 1 000 GPM", hän sanoi. "Suosittelen sitä."