Tapaustutkimus: ICC-pumppu sädehoito- ja isotooppituotetta varten
Ismatec® Reglo® Sädehoitoa ja isotooppituotetta varten räätälöity ICC-pumppu
Tilanne/haaste
Johtava sädehoito- ja isotooppituotteiden valmistaja tarvitsi pumpun lisävarusteen, jossa on 4 itsenäisesti ohjattavaa kanavaa. Valmistaja tarvitsi myös räätälöidyn kiinnitysjärjestelmän, joka sopi erityiseen asennuskokoonpanoon.
OEM reglo icc peristaltic pump
Räätälöity ratkaisumme
Projekti suunniteltiin yhdessä suunnittelutiimimme kanssa. Heidän suosittelemansa tuotteet olivat Ismatec® Reglo® Riippumaton kanavaohjauspumppu (ICC) on räätälöity mukautetulla asennuslevyllä. Täydellinen mukautettu pumppujärjestelmä kehitettiin.
Reglo ICC:n monikanavaisten peristalttisten pumppujen avulla käyttäjä voi säätää erikseen kunkin kanavan virtausta ja suuntaa. Pumppu mahdollistaa jatkuvan pumppauksen tai tarkan annostelun jopa 35 ml/min, ja se voi tuottaa kaksisuuntaisen virtauksen kussakin kanavassa. Lisäksi riippumaton kanavien kalibrointi minimoi putkien väliset erot, mikä johtaa suureen kalibrointitarkkuuteen.
Toimitettu arvo
Uusi räätälöity pumppu on helppo asentaa asiakkaan kaappiin. Nopean reaktiomme ansiosta asiakas pystyi pitämään kiinni tuotteensa lanseerauksen aikataulusta. Asiakas säästi 200 dollarin työpanoksen yksikköä kohti asiakkaan suunnitteleman asennuskokoonpanon ansiosta.