Yleiskäyttöiset pipetinkärjet
Thermo Scientific™ ART™ -valikoimista löydät suodattimelliset, suodattimettomat ja erikoiskärjet. Sopivan kärjen löytäminen mihin tahansa pipettiin tai käyttötarkoitukseen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Kaikki ART-kärjet ovat laadukkaita, tehokkaita, luotettavia ja Thermo Scientificin standardien mukaisia. Niillä on lisäksi maailmanlaajuinen tuki.
Kaikki 10 μl....10 ml:n suodattimelliset ja suodattimettomat, geelitäytteiset ja leveäaukolliset kärjet ovat alan tiukimpienkin tarkkuus- ja kirkkausstandardien vaatimusten mukaiset. Ne eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, ATP:tä tai pyrogeeneja. Lisäksi jokainen pipetti on oman valmistajansa tarkkojen vaatimusten mukainen.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Suodattimelliset Thermo Scientific ART™ -kärjet
Suodattimelliset Thermo Scientific™ ART™ -kärjet suojaavat täysin aerosoleilta ja nestemäisiltä kontaminaatioilta. Pakkausvaihtoehtoina muun muassa teline- ja täyttöpakkaus. Kärkimalleja ovat geelitäytteinen, erikoispitkä, liuottimia kestävä ja leveäaukkoinen. Niistä löydät jokaiseen laboratoriopipettiin ja -käyttötarkoitukseen sopivan kärjen. ART™-kärjissä on hydrofoninen sisäpinta, mikä pitää retention vähäisenä, sillä näytteet eivät tartu siihen. Siksi saanto on maksimaalinen.
Suodattimettomat Thermo Scientific ART™ -kärjet
Suodattimettomat, erikoisvalmisteiset ART™-kärjet ovat laadukkaita, tehokkaita ja luotettavia. Suodattimettomat ART™-kärjet soveltuvat kaikenlaisiin laboratorioiden pipetointitarkoituksiin. Saatavana seuraavat mallit: geelitäytteinen, pitkä malli, leveä suuaukko ja alhainen retentio. Pakkausvaihtoehdot: teline-, täyttö- ja tukkupakkaus.