Pipetinkärkiä, suodatinkärki, pieni retentio, ART™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 80.4 EUR
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Pipetinkärkiä, suodatinkärki, pieni retentio, ART™
Pipetinkärjet
These sterile barrier tips are designed to fit virtually any pipette and application. The self-sealing barrier provides 100% protection against aerosols and liquid contamination. Using advanced low-retention technology, the hydrophobic inner surface of these tips significantly reduces sample loss to adhesion and maximises sample recovery.
  • Eivät sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiinia, pyrogeeneja ja PCR-inhibiittoreita
  • Telineen kansi muuttuu helposti perinteisestä nostokannesta saranakanneksi, jolloin kärkiin pääsee
More Product Information
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Ympäristösertifikaatti IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)