Automaattiset nesteenkäsittelijät ja -annostelijat
Thermo Scientificin™ automaattiset nesteenkäsittely- ja -annostelujärjestelmät vähentävät käsin tehtävää työtä. Niillä voi käsitellä monenlaisia nestemääriä ja laboratoriotarvikkeita erilaisissa käyttötarkoituksissa. Ne on myös helppo sovittaa osaksi omaa työnkulkua, sillä ne ovat pienikokoisia ja helposti ohjelmoitavia.
Pyydä esittely
Multidrop-reagenssiannostelijat
Thermo Scientific™ Multidrop™ -annostelijoilla työ käy nopeasti ja tehokkaasti, kun annosteltavaa on paljon. Nämä monikäyttöiset annostelijat soveltuvat monenlaisille levyille ja nestemäärille.
Automaattinen Versette-nesteenkäsittelijä
Automaattinen Thermo Scientific™ Versette™ -nesteenkäsittelijä on helppo tapa vähentää käsin tehtävää työtä. Tämä pienikokoinen 96-/384-kanavainen laite soveltuu levyjen kopioimiseen, leimaamiseen ja sarjalaimennukseen.