Automaatiokärjet nesteenkäsittelyjärjestelmiin
Thermo Scientificin™ sadat automaatiokärjet sopivat yli 50 erilaiseen työasemaan ja pipetointipäähän. Löydät valikoimasta varmasti tarkan ja tuottavuutta lisäävän kärjen.
Kärkien laatu testataan tarkasti, jotta ne olisivat vaatimustenmukaisia. Kärjet ovat erittäin suorat ja niiden variaatiokerroin on vain 1...3 %. Tarkkojen määritysten mukaisesti valmistettujen käyrien toleranssit ovat 400 prosenttia tavallisia kärkiä tiukemmat.
Thermo Scientific -automaatiokärjet Beckmanin automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
- Kärjet on validoitu työasemilla, joihin ne on tarkoitettu
- Mallit: steriili, steriloimaton, steriili suodattimellinen, leveä aukko, alhainen retentio
- Erikoispitkä kärki soveltuu 96- ja 384-kuoppaisille syväkuoppalevyille
Thermo Scientific -automaatiokärjet Tecanin automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
- Sähköä johtava malli lisää pipetoinnin tehokkuutta
- Kärjet on validoitu työasemilla, joihin ne on tarkoitettu
- 20 μl:n kärjet pipetoivat pieniä nestemääriä entistä tarkemmin, koska kuollutta tilaa on vähän
Thermo Scientific -automaatiokärjet PerkinElmerin/Packardin robottikäyttöisiin, automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
- Sähköä johtava malli lisää pipetoinnin tehokkuutta
- Tarkkaa annostelua vaativimmissakin moniannosteluanalyyseissa
- Kärjet on validoitu työasemilla, joihin ne on tarkoitettu
Thermo Scientific -automaatiokärjet Agilentin automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
- Alhainen variaatiokerroin
- Mallit: steriloimaton, steriili, steriili suodattimellinen
- Validoitu työasemilla, joihin kärjet on tarkoitettu
Thermo Scientific -automaatiokärjet Eppendorfin automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
- Alhainen variaatiokerroin
- Mallit: steriloimaton, steriili, steriili suodattimellinen
- Validoitu työasemilla, joihin kärjet on tarkoitettu
Thermo Scientific -automaatiokärjet muihin automaattisiin nesteenkäsittelyjärjestelmiin
Kärjet seuraaviin järjestelmiin:
- Qiagen Universal -järjestelmät
- Molecular Devices -järjestelmät
- Caliper/Zymark-nesteenkäsittelytyöasemat
- BioTek-pipetointijärjestelmät
- Thermo Scientificin automaattiset nesteenkäsittelyjärjestelmät