Manuaaliset pipetointijärjestelmät
Esittelyssä uudet Finnpipette F1- ja F1-ClipTip -pipetit
Palautteesi ansiosta pipetointi on nyt voitu viedä aivan uudelle tasolle. Jokaisen ehdotuksen pohjalta on kehitetty uusi ominaisuus, joka tekee laboratoriostasi turvallisemman.
- Tilavuutta on helppo säätää ääneti, sillä vastus on 50 % pienempi kuin aikaisemmissa malleissa
- Kuvioitu tilavuudensäätönuppi ja lisävarusteena saatava käsituki parantavat otteen pitävyyttä
- Alhainen pipetointivastus vähentää rasitusvammoja, mutta työn laatu pysyy silti korkeana.
Ota käyttöösi entistä tehokkaammat ja mukavammat pipetit.
Manuaaliset ClipTip-pipetointijärjestelmät
Thermo Scientificin™ F1-ClipTip®-pipetit uudistavat pipetinkäyttörutiinit innovatiivisella Thermo Scientific ClipTip -lukitusmekanismilla, joka takaa jokaisen kanavan tiiviyden siten, että kärjet on kuitenkin erittäin kevyt kiinnittää ja irrottaa. Kärjet lukittuvat kiinnitettäessä tukevasti paikoilleen eivätkä löysty tai putoa missään käyttöpaineessa.
Manuaaliset Finnpipette-pipetointijärjestelmät
Thermo Scientificin Finnpipette™ F1 -pipetit ovat erittäin ergonomisia, tehokkaita ja kevyitä instrumentteja, joiden kärkien kiinnittämiseen ja irrottamiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Finnpipette F2 -pipetit ovat täysin autoklavoitavia, ja niiden laadukkaat materiaalit kestävät haastavimmissakin olosuhteissa. Valitse itsellesi sopiva tuote laajasta Finntip™ Flex- tai Finntip-pipettien valikoimasta.