Kertakäyttöiset haalarit
Kertakäyttöiset haalarit suojaavat sekä käyttäjää että herkkiä tuotteita. Ne estävät hiukkaskontaminaatiot ja staattisten varausten syntymisen. 
Kertakäyttöiset haalarit on valmistettu eri materiaaleista: Tyvek, polypropeeni, hengittävä SMS-kangas, polyeteeni, kuitukangas, Clean Tough -kangas.
Kertakäyttöisistä puhdastilahaalareista on myynnissä steriileitä ja steriloimattomina malleja, joissa on resorit ranteissa ja nilkoissa.
Saatavana pyynnöstä myös kiinteitä ja erillisiä huppuja.
Tuotevalikoima
Kertakäyttöiset haalarit
Valitse haluamasi alla olevasta tuoteluettelosta ja määritä hakukriteerit...