Liikkuvan faasin Solvac-suodatus
![]() |
Liikkuvan faasin Solvac-suodatus parantaa tulosten laatua ja toistettavuutta poistamalla hiukkaset ja kaasut ja stabiloimalla perustason. Helppokäyttöinen laite säästää aikaa ja kustannuksia sekä parantaa turvallisuutta perinteisiin lasisiin suodatusastioihin verrattuna. |
Käyttötarkoitukset
- Poistaa kontaminoivia hiukkasia liikkuvasta faasista tai muista liuoksista
- Poistaa kaasun liikkuvan faasin liuottimista ja liuoksista
- Liuos suodattuu saman tien
Edut
- Monikäyttöinen malli sopii useimpiin HPLC-pulloihin, kolveihin ja astioihin, joten pullojen ylimääräisiä pesuvaiheita ei enää tarvita ja liikkuvan faasin liuottimien siirtely pullosta astiaan vähenee
- Imee liuottimen suoraan HPLC-pulloista, joten syövyttäviä liuottimia pääsee roiskumaan vähemmän kuin lasisuppiloista tai kertakäyttöisistä kupeista.
![]() |
![]() |
![]() |
Vaihe 1 | Vaihe 2 | Vaihe 3 |
Käyttö:
- Aseta vastaanottoastian runko siten, että tiiviste on astian reunaa vasten. Liitä vakuumilähteen vakuumiletku rungon jalustaosan sivussa olevaan vakuumiportin sovittimeen. Aseta kalvo puhtaaseen ja kuivaan suodatintelineeseen.
- Liitä tulosyöttöletku kartion muotoiseen tuloon rungon yläosassa. Sijoita rungon yläosa rungon jalustaosan päälle, jotta kalvo kiinnittyy tiiviisti. Aseta syöttöletku suodatettavaan liuokseen.
- Käynnistä imu ja pitele SolVac-suodattimen runkoa tiukasti, kunnes imu alkaa. Kun tarvittu imu on saavutettu ja järjestelmä on valmiina, käynnistä suodatus avaamalla peukalopidike. Jatka suodatusta, kunnes liuotin on käsitelty kokonaan tai vastaanottoastia on täynnä.