Sertifioidut Acrodisc® MS -ruiskusuodattimet
Acrodisc MS -ruiskusuodattimet vähentävät uuttuvien aineiden aiheuttamien matriisihäiriöiden riskiä. Lisäksi proteiinimääritykset ovat tarkkoja ja analyytin hävikki on vähäistä, koska suodattimet sitovat vähän proteiineja.
![]() |
Mikä on Acrodisc MS? Acrodisc MS on ensimmäinen LCMS-sertifioitu ruiskusuodatin. Erittäin alhainen uuttuvien aineiden taso sekä hyvä virtausnopeus ja pidätysteho suojaavat kolonneja ja laitteita. Mitkä ovat tuotteen edut? Ensimmäinen LCMS-sertifioitu suodatin, jossa uuttuvien aineiden taso on erittäin vähäinen. Acrodisc MS -ruiskusuodattimet on pakattu erillisiin putkiin, jotka pitävät suodattimet suojassa uuttuvien aineiden ulkoisilta lähteiltä. Muut putket pysyvät tiiviinä sillä aikaa, kun yksi on käytössä. WWPTFE-kalvoa (hydrofiilinen polytetrafluoroeteeni) voi käyttää orgaanisten ja vesipohjaisten liuottimien kanssa. Sekä kalvo että polyeteeninen runko kestävät hyvin kemikaaleja. Acrodisc MS -ruiskusuodattimissa ei juurikaan tapahdu proteiinien adsorptiota.
|