Acrodisc One™ -ruiskusuodattimet WWPTFE-membraanilla
Acrodisc One™ -ruiskusuodattimet, joissa on wwPTFE-membraani, ovat korkealaatuisia yleiskäyttöisiä suodattimia. Ne soveltuvat sekä orgaanisille että vesipohjaisille liuoksille ja erityisesti HPLC- ja UHPLC-näytteiden esikäsittelyyn.
Pyydä näyte- Acrodisc One pidentää HPLC-kolonnin ikää jopa 52 käyttökertaan
- Pallin ainutlaatuinen PSF-rakenne mahdollistaa tavallisiin 25 mm ruiskusuodattimiin verrattuna jopa 30 % suuremman läpäisevyyden ja 150 ml virtausnopeudet.
- Saatavana GxF epäsymmetrisellä, monikerroksisella esisuodattimella, jolla on erinomainen hiukkasten suodatuskyky näytteistä
- 13 mm Acrodisc® ruiskusuodattimella, jossa on minispike-rakenne, voidaan suodattaa nopeasti ja helposti automaattisen näytteenottolaitteen näytepulloihin
- Sertifioidut UV-säteilyä absorboivien, uuttuvien aineiden matalat tasot virheettömiin analyyseihin HPLC-/UHPLC-menetelmillä
- Monipuolinen suodatin vesipohjaisille ja syövyttäville orgaanisille, liuotinpohjaisille liuoksille
Parempi suoritustaso – Acrodisc One PSF-rakenne
Lataa tekninen opas, jossa on lisätietoja itselle sopivan ruiskusuodattimen valitsemisesta, kolonnin käyttöiän pidentämisestä sekä uuttuvista aineista ja lääkeaineen sitoutumisesta. |
Tilaa maksuton näyte ja tutustu tuotteeseen itse: |
||
Tutustu wwPTFE-tuotevalikoimaan HPLC-/UHPLC-näytteiden ja -liuottimien valmisteluun
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Sentrifugisuodattimet | Kuoppalevyt | Membraanit | Liikkuvan faasin suodatus |