Pall-tuotteet pelastavat virheellisiltä tuloksilta
Microfunnel-suppilossa on muutamia nerokkaita ominaisuuksia, jotka auttavat vähentämään väärien negatiivisten tulosten ja siten takaisinvetojen riskiä. Sen mitta-asteikkomerkinnät ovat ulkopinnalla, joten näytteessä olevia mikrobeja ei voi kasaantua niihin. Easy Squeeze -toiminto helpottaa membraanin käsittelyä ja suojelee sitä esimerkiksi repeytymiseltä. Suodatuksen jälkeen suppilon alaosan voi myös poistaa, lisätä siihen elatusainetta ja inkuboida. Membraania ja levyä ei siis tarvitse poistaa!
Monipuolisuutta kaipaaville hyvä valinta on kertakäyttöinen Sentino-suppilo, jonka avulla sama testinäyte voidaan viljellä useisiin erilaisiin elatusaineisiin, mikä säästää aikaa ja rahaa.
Kysy maksutonta esittelyä Pyydä ilmainen näyte
Mikrobiologisiin tutkimuksiin tarkoitetut Pall-membraanit vähentävät väärien negatiivisten tulosten mahdollisuutta mikrobien saannon maksimoivalla materiaalilla. Membraanien pistemäiset matriisiviivat eivät estä pesäkkeiden kasvua kiinteiden viivojen tavoin.
Uusi Pall-manifoldi optimoi testauksen puhtaudesta tinkimättä, sillä se on helppo purkaa osiin puhdistusta ja autoklavointia varten. Tuotteen malli on modulaarinen, joten tavalliseen pöytämalliseen autoklaaviin sopii jopa 6-paikkainen manifoldi, koska sen saa kahteen osaan. Lisäksi malli estää sekä nesteiden että kaasujen kulkeutumisen takaisinpäin. Nämä ominaisuudet vähentävät ristikontaminaatioiden ja väärien positiivisten tulosten riskiä, mikä ehkäisee uuden testauksen ja prosessoinnin tarvetta. Ja mikä tärkeintä, hyviä tuote-eriä ei mene hukkaan virheellisten tulosten takia!
Manifoldia on erittäin helppo käyttää ja sen voi asentaa joko vakuumipumpun vasemmalle tai oikealle puolelle. Sentino-membraaniannostelija membraanien helppoon annosteluun, Sentino-pumppu näytteiden tutkimiseen ilman vakuumipumppua sekä kaikki muut Sentino-tuoteperheen tuotteet on suunniteltu helpottamaan laboratoriohenkilökunnan elämää parantamalla ja helpottamalla työnkulkua.
Voiko mikrobiologisen laadunvarmistuslaboratorion haittatekijöistä päästä näillä menetelmillä lopullisesti eroon?