Laitteet – Sentino®-mikrobiologialaitteisto
Autoklavoitava manifoldi, 316L-laadun ruostumatonta terästä
Mikrobiologinen manifoldi, jonka modulaarinen rakenne optimoi testauksen puhtaudesta tinkimättä.
 Mikrobiologinen Pall-manifoldi
 Useiden manifoldien yhdistäminen
Lisävarusteet
Osanumero 4892
Vakiosovitin
Soveltuu magneettisiin Sentino®-suodatinsuppiloihin
Osanumero 4959
Pitkä vakiosovitin
Soveltuu magneettisiin suodatinsuppiloihin
Osanumero 4890
MicroFunnel-sovitin
Soveltuu MicroFunnel™-, MicroFunnel ST-, MicroFunnel Plus- ja MicroCheck®-laitteisiin
Osanumero 4891
Sentino-suppilosovitin Sentino-suodatinsuppiloihin
Sentino®-pumppu mikrobiologiaan
Pienikokoinen ja helppokäyttöinen peristalttinen pumppu.
 Pall Sentino® -pumppu
Sentino®-kalvoannostelija
Kalvoannostelijan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat yksinkertaisuus ja luotettavuus.
 Pall Sentino® -annostelija