Sertifioidut kalvot mikrobiologisiin analyyseihin
Sentino®-membraaniannostelijan täyttöpakkaukset
Vähemmän säilytystilan tarvetta ja pakkausjätettä
GN-6 Metricel® MCE -membraani
Selluloosaesterien seos on hyväksytyimpiä suodatinmateriaaleja mikrobiologisiin analyyseihin. Membraaneilla varmistetaan eliöiden paras mahdollinen talteenotto.
Supor® 200 PES -membraani
Suuren virtausnopeuden kalvo täyttää erityisesti biologiaan, lääketeollisuuteen ja sterilointisuodatukseen liittyvät vaatimukset.
Musta Metricel® PES -membraani
Tummataustaisessa, suuren virtausnopeuden kalvossa kontrasti on erinomainen, mikä helpottaa läpinäkymättömien pesäkkeiden laskemista. Pisteruutukuviointi ei vaikuta mitenkään pesäkkeiden kasvuun.
 Microbiological Evaluation of 0.45 µm Membranes