Suodatinsuppilot
Kertakäyttöiset, steriilit suodatinsuppilot membraanilla
MicroFunnel-suodatinsuppilot, 100...300 ml
Lääketeollisuuden vesipohjaisten liuosten laadunvalvonta-analyyseihin. Erät voi jäljittää, sillä jokainen tuote on merkitty yksilöllisesti.
Microcheck II™ -suodatinsuppilot juomateollisuuteen
Kätevä kertakäyttöinen suodatinsuppilo juomateollisuuden mikrobiologisiin analyyseihin.
MicroFunnel Plus -suodatinsuppilot, 300 ml
Kontaminaatioriskiä ei ole, koska suodatinsuppilo ja näytekuppi on yhdistetty. Supor®-kalvolliset tuotteet on suunniteltu jopa 90-asteisen veden näytteenottoon.
 MicroFunnel™ Plus -suodatinsuppilo
Kertakäyttöiset, steriilit suodatinsuppilot ilman membraania
Sentino®-suodatinsuppilot, 100...250 ml
Juoma- ja jätevesianalyyseihin, kastelu- ja uimavesien, teollisuuden vesijärjestelmien ja juomien valvontaan.
Kestokäyttöiset, autoklavoitavat suodatinsuppilot
Magneettiset Sentino®-suodatinsuppilot
Juoma- ja jätevesianalyyseihin, kastelu- ja uimavesien, teollisuuden vesijärjestelmien ja juomien valvontaan sekä lääketeollisuuden raaka-aineille, välituotteille ja lopputuotteille.