Leica-yhdistelmäkäänteismikroskoopit
Leica-käänteismikroskooppien korkea suorituskyky edistää tehokkaasti tutkimustyötä.
Leica DMi1 -käänteismikroskooppi tukee soluviljelylaboratorioiden tiettyjä työrutiineja. Sen käyttäminen on niin helppoa ja mukavaa, että voit keskittyä täysin omaan työhösi. Valitse tarvittavat toiminnot, ja tarpeen mukaan voit täydentää laitetta lisävarusteilla. Korkealaatuisen optiikan, käyttöergonomian ja 5 W:n LED-valojen ansiosta Leica DM IL LED -mikroskooppi soveltuu erinomaisesti soluviljelyyn, mikromanipulaatioon, immunovärjättyjen näytteiden tutkimiseen sekä rutiininomaiseen elävien solujen tutkimiseen.
Leica DM IL LED -mikroskoopissa on laaja valikoima kontrastiasetuksia erilaisten näytteiden tutkimiseen. Korkealaatuinen vaihekontrasti, erinomainen modulaatiokontrasti ja loistava fluoresenssi ovat aina käden ulottuvilla. Tukeva ja vakaa rakenne, isot työtilat työkaluille, suuret työskentelyetäisyydet isoille viljelypulloille sekä tasainen lämpöä tuottamaton valaistus tekevät mikroskoopilla työskentelystä helppoa ja mukavaa.
Tämä mikroskooppi on hyväksytty sekä IVD- että IVF-tutkimuksiin.
DMi1
Ihanteellinen solulaboratorioihin – järkevä valinta nopeisiin tarkastuksiin. Hyvin suunnitellut hallintalaitteet tekevät työskentelystä mukavaa.
DM IL LED
Leica DM IL LED -mikroskoopissa on laaja valikoima kontrastiasetuksia erilaisten näytteiden tutkimiseen.
Mateo TL
Rutiininomaiseen soluviljelyyn tarkoitettu digitaalinen mikroskooppi, jonka asennus ja käyttö ovat intuitiivisia ja joka tekee soluviljelyn kasvun tarkastamisesta nopeaa ja vaivatonta laboratorion koko henkilöstölle.