Leica-yhdistelmävakiomikroskoopit
Näe pienimmätkin yksityiskohdat sekä tutki ja dokumentoi tulokset tehokkaasti Leica Microsystemsin Life Science -yhdistelmämikroskoopeilla. Jokainen tuote voidaan varustaa kirkkaalla LED-valaistuksella, ergonomisilla lisävarusteilla, kehittyneillä digitaalikameroilla sekä selkeäkäyttöisellä ohjelmistolla eri käyttötarkoituksia varten.
Jätä soittopyyntö
DM300 LED -pystymallinen mikroskooppi
Yksi-, kaksi-, tai kolmiokulaarinen koulutusmikroskooppi biotieteiden opintoihin neljällä akromaatti- tai plan-akromaattiobjektiivillä.
DM500 LED -pystymallinen mikroskooppi
Kaksi- tai kolmiokulaarinen koulutusmikroskooppi biotieteiden opiskelijoille neljällä äärettömyyskorjatulla plan-akromaattiobjektiivillä ja fluoresenssiominaisuudella.
DM750-vakiomikroskooppi
Kaksi- tai kolmiokulaarinen opetusmikroskooppi biotieteisiin neljällä tai viidellä äärettömyyskorjatulla tai HI plan -akromaattiobjektiivillä ja fluoresenssiominaisuudella.
DM1000 LED -pystymallinen mikroskooppi
Ergonominen DM1000 LED -laboratoriomikroskooppi on täydellinen kliinisiin laboratoriosovelluksiin kuten histologiaan, sytologiaan, hematologiaan ja patologiaan.
DM2000 LED -vakiomikroskooppi
Modulaarisen rakenteen ja korkeatasoisen fluoresenssin ansiosta Leica DM2000 LED -mikroskoopit sopivat ihanteellisesti monimutkaisiin töihin esimerkiksi patologian ja sytologian alalla.