Kamerat
Avantorilla on markkinoiden laajin kameravalikoima. Ne soveltuvat useimpiin käyttösovelluksiin ja eri toimialoille. Jos etsit monitoimista mikroskooppia, tutustu digitaalisiin mikroskooppeihin, joissa on varusteena integroitu kamera.
Miten valita!
Koska Avantor tarjoaa laajan valikoiman kameroita, voit etsiä käyttötarpeisiisi sopivimman tuotteen käyttämällä apuna valitsinta. Valitsimessa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Sensorin tyyppi - Sensorin koko - Väri tai mustavalkoinen - Tarkkuus - Yhdistettävyys (USB, HDMI tai muu) - Käyttötarkoitus.
USB-kamerat ja kamerat fluoresenssisovelluksiin
USB-kamerat ovat suosituimpia. Ne sopivat sekä yleiseen käyttöön että tarkkaan kuvantamiseen. USB-kamerat vaativat laajennetun kuva-analyysin ohjelmiston, joka voi olla CD-levyllä tai ladattavissa verkkosivustosta.
Saatavilla on malleja, joiden tarkkuus on 3–20 MP.
HDMI-kamerat
HDMI-kameroissa on lukuisia asetuksia, jotka voi määrittää itse laitteessa hiirtä käyttämällä (toimitetaan yleensä laitteen mukana) ja valitsemalla halutut parametrit.
Joitakin malleja voi käyttää ohjelmiston avulla (PC:n USB-liitännän kautta). HDMI-kameralla voit näyttää kuvia ja videoita projektorilla tai ulkoisessa näytössä.
2–6 MP
WiFi- ja tablettikamerat
Tablettikameroita voidaan käyttää iPad-sovelluksen tai sovellusohjelmiston kanssa kameran tyypin mukaan. Niiden avulla on helppo jakaa kuvia. PC:tä ei tarvita. Ihanteellinen kuvien perusanalysointiin.
5 MP -mallit.
Okulaarikamerat
Kamerat on helppo liittää mikroskooppiin peruskäyttöä varten, jos käytettävissä ei ole tyhjiöputkea tai kolmiokulaarista mikroskooppia.