Uusi mikroskopia Life Science -tutkimusta varten
Discover Echo on rakentunut ainutlaatuisen vision ympärille: Perinteisen mikroskoopin uudelleen ajatteleminen. Jokaista työnkulun, käytettävyyden ja suorituskyvyn osa-aluetta on pyritty kehittämään modernin ja tehokkaan tuotteen aikaansaamiseksi.
71 prosenttia tutkimuslaboratorioista omistaa nykyään sekä PYSTY- että KÄÄNTEISMIKROSKOOPPEJA.
Echo on kehittänyt maailman ensimmäiset hybridimikroskoopit, jotka on helppo muuntaa molemmiksi malleiksi. Markkinoilla ei ole muita vastaavaa toiminnallisuutta tarjoavia mikroskooppeja.
Olemme korvanneet myös okulaarit ultra high -tarkkuuksisilla kosketusnäytöillä – tuloksena vertaansa vailla oleva käyttökokemus.
Rebel
Nopea ja luotettava − korkealaatuiset kuvat käden ulottuvilla
Tehokas mikroskooppi kirkaskenttämikroskopiaan / kudosviljelyyn.
Pysty- ja käänteiskokoonpanot
Kuvantamistilat: BF-PH-POL
5-paikkainen älykäs objektiivirevolveri
TUTUSTU TARKEMMIN
Revolve
Tutki, tallenna, jaa ja julkaise – mikroskooppi koko laboratorion käyttöön
Tehokas ja edistyksellinen tutkimustason mikroskooppi
Pysty- ja käänteiskokoonpano
Kuvantamistilat: FL, BF, PH, DF, POL
6-paikkainen älykäs objektiivirevolveri
5 kanavan moottoroitu fluoresenssi
Z-Stack käytettävissä
Lite - automaattinen
Revolution
Automaattinen mikroskooppi biotieteelliseen tutkimukseen