Kjeldahl-analyysi
Kjeldahl-typpimäärityksiä tehdään eri ruoka-aineille. Kjeldahl-menetelmä voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: hajotus, tislaus ja titraus.
1. Hajotus: tapahtuu keittämällä homogeenistä näytettä konsentroidussa rikkihapossa. Lopputulos on ammoniumsulfaattiliuos.
2. Tislaus: hajotustuotteeseen lisätään liikaemästä, mikä muuntaa ammoniumsuolan ammoniakiksi.
3. Titraus: näytteen sisältämän typen määrä voidaan laskea vastaanottoliuoksen ammoniakin kvantifioidusta määrästä. Ammoniakki kerätään joko tarkasti mitatulla vakiohappoliuoksen (takaisintitraus) tai boorihappoliuoksen (suoratitraus) ylimäärällä.
Tuotevalikoima
Hajotus
VWR:n valikoimissa on erilaisia ja eri hintaisia tislausjärjestelmiä, myös täysautomaattisia titraavia järjestelmiä....
Distillation
VWR offers different distillation systems for different budgets, ...
Titraus
Kaikki tarvikkeet yksinkertaisista byreteistä täysautomaattisiin ohjelmoitaviin titrausjärjestelmiin Schottilta ja Mettleriltä....
Kjeldahl-reagenssit
Tavoitteena on ollut kehittää lyhyempien reaktioaikojen katalysaattoreita....
Suodatinpaperi ja punnitusastiat
Typetön suodatinpaperi ja punnitusalustat typen määritykseen...