Karl Fischer -titraus
Kompaktit volumetriset ja kulometriset Karl Fisher -titraattorit ja reagenssit veden määritykseen.
- Volumetriset Karl Fischer -titraattorit on tarkoitettu keskisuurille ja suurille vesimäärille (mg), ja niiden avulla vesipitoisuuden määrittäminen on helppoa, nopeaa ja tarkkaa
- Kulometriset Karl Fischer -titraattorit on tarkoitettu pienille vesimäärille (µg), ja niiden avulla vesipitoisuuden määrittäminen on helppoa, nopeaa ja tarkkaa
- Karl Fischer -reagenssit
Tuotevalikoima
Kulometriset Karl Fischer -titraattorit
Karl Fischerin kulometriset titraattorit sopivat rutiinitöihin, sillä ne ovat helppokäyttöisiä ja niillä vesipitoisuuden määritys onnistuu nopeasti ja tarkasti....
Karl Fischer -reagenssit
Karl Fischer -sovellus veden määritykseen...