Laboratorion autoklaavit ja lisävarusteet
Autoklaaveja käytetään laitteiden ja tarvikkeiden sterilointiin paineistetulla saturoituneella höyryllä.
Tavallisia steriloitavia esineitä ovat laboratorion lasiesineet, laitteistot, instrumentit sekä tietenkin elatusaineastiat. Autoklaaveja käytetään yhä useammin jätteen, esimerkiksi patogeenisen jätteen, käsittelyyn ja sterilointiin ennen hävittämistä.
VWR:llä on sekä pöytämallisia että suurempia laboratorion autoklaaveja, jotka voi täyttää joko edestä tai ylhäältä. Autoklaaveja on saatavana erikokoisina sekä kaikilta suurimmalta valmistajilta että VWR Collection -tuotevalikoimasta.
Jos haluat validoida autoklavointiprosessisi, VWR:llä on myös suuri valikoima dataloggereita sekä muita tärkeitä lisävarusteita, kuten koreja, alustoja ja folioita.
Tuotevalikoima
Edestä ladattavat autoklaavit
Viimeisimmät mallit eri tilavuuksilla...
Telineet ja laatikot
Valikoima säiliöitä autoklavointiin tai desinfiointiin tarkoitettujen materiaalien vaivattomaan käsittelyyn...
Teipit, foliot ja paperit
Tuotteet, joilla valmistellaan kulutustarvikkeita autoklavointiin...
Loggerit
VWR tarjoaa kattavan valikoiman dataloggereita...
Indikaattorit
Näillä autoklaavi-indikaattoreilla varmistat, että kuorma on steriili...