Dokumentaatio ja etiketöinti
Tietojen tallennusta ja säilytystä ei tarvitse rajoittaa puhdastiloissa, sillä VWR tarjoaa täydellisen valikoiman puhdastilaan soveltuvia papereita, muistioita ja muita kirjoitustarvikkeita.
Puhdastilan muistiot ja muistilaput on valmistettu puhdastilaan tarkoitetusta paperista. Arkkien molemmille puolille voi kirjoittaa. On suositeltavaa käyttää vankkoja ja kestäviä kirjoitusalustoja, jotka helpottavat muistiinpanojen tekemistä puhdastiloissa ja valvotuilla tuotantoalueilla.
Puhdastilaan tarkoitetuilla kynillä on helppo kirjoittaa myös käsineet kädessä, sillä kynien kädensija ei luista. Kynien muste (useita eri värejä) tarttuu myös kylmiin ja märkiin pintoihin (esimerkiksi muovipusseihin ja kertakäyttöisiin laboratoriotarvikkeisiin) ja kuivuu nopeasti. Muste ei valu, mutta sen voi tarvittaessa hangata pois.