Näytteenoton lisävarusteet
Oikeat lisävarusteet auttavat sinua suorittamaan näytteenottoprosessin loppuun. Tässä kappaleessa esitellään vain pieni osa näytteenoton optimointiin tarkoitettujen hyödyllisten työkalujen valikoimasta.
Close-it-etiketit
Kiinnittyvät tiiviisti useimpiin materiaaleihin, jopa hieman kosteisiin tai jauheen peitossa oleviin pintoihin. Ihanteellinen laadunvalvontaan ja vaurioituneiden pakkausten korjaamiseen.
Pyydä ilmainen näyte
Sinetit
Voidaan käyttää alkuperäisinä sinetteinä ja suojaamaan näytettä manipuloinnilta. Pakkauksen avaaminen ensimmäistä kertaa näkyy selvästi ja peruuttamattomasti.
Puhdistusharjat
Auttaa puhdistamaan erilaiset näytteenottolanssit huolellisesti. Varustettu vahvoilla ja tehokkailla harjaksilla.
Snowpack-kuivajäälaite
Mahdollistaa -79 °C:een kuivajäätablettien käytön. Ihanteellinen alentamaan jäähdytyshauteiden tai -laatikkojen lämpötiloja näytteen varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
Vyöhykenäytteenotinten lisävarusteet
Nämä erityiset lisävarusteet auttavat keräämään ja irrottamaan näytteitä.