Bürkle GmbH – vie näytteenottosi seuraavalle tasolle
Näytteenottoasiantuntijasi auttaa sinua löytämään ratkaisuja mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin ja korkeimpiin vaatimuksiin. Optimoi näytteenottosi näytteenottoratkaisuillamme.
Näytteitä otettaessa suoritetaan satunnainen testi kokonaislaadusta. Nämä näytteet ovat laadunvarmistusanalyysin perusta. Vain tuotetta hyvin edustavat ja aidot näytteet voivat luotettavasti antaa tietoa tietyn materiaalin laadusta, ominaisuuksista tai koostumuksesta.
Ajantasaisella teknologialla voidaan suorittaa erittäin tarkkoja materiaalianalyysejä. Tästä teknologiasta ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos virhe ilmenee jo näytettä otettaessa ja sama virhe jatkuu kaikissa analyysin eri vaiheissa sillä seurauksella, että laaduntarkastuksen lopullinen tulos on väärä. Sen vuoksi näytteenotto ja asianmukaisten näytteenottimien käyttäminen on erityisen tärkeää. Bürkle tarjoaa kaikkein kattavimman manuaalisten näytteenottimien valikoiman. Katso, mikä näytteenotin on ihanteellisin omiin käyttötarkoituksiisi.
Bulkkimateriaalien näytteenottimet
Bulkkimateriaalien näytteenottotyökalut Näytteenottoratkaisut hienoille jauheille, rakeille tai suurille jyville, kuten maissille tai pähkinöille.
Lue lisää
Viskoosisten aineiden näytteenottimet
Näytteenottimet keskiviskoosisille aineille kuten öljyt, emulsiot, voiteet, lietteet ja puolikiinteät materiaalit kuten juusto, voi, savi, saippua jne.
Lue lisää
Näytteenottimet nesteille
Näytteenottovälineet näytteiden ottamiseen erilaisista astioista ja eri syvyyksistä, esim. pienistä jerrykannuista suuriin altaisiin, säiliöihin tai avovesistöön.
Lue lisää
Lääketeollisuuden käyttöön soveltuvat näytteenottimet
Erinomaiset pintaominaisuudet ja mahdollisimman helppo puhdistaa vai kertakäyttöiset laitteet? Me tarjoamme monenlaisia ratkaisuja.
Lue lisää
Kertakäyttöset näytteenottimet kaikkein vaativimpaan näytteenottoon
Näytteenotinten puhdistus on vaativa, aikaavievä tehtävä, etenkin, jos materiaali on rasvaista, hyvin tarttuvaa tai myrkyllistä. Ratkaisuna on kertakäyttöisyys.
Lue lisää
Pienet ruostumattomasta teräksestä valmistetut näytteenottovälineet
Tämä osio sisältää erilaisia pieniä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja työkaluja – pinseteistä lastoihin – näytteenottoa tai näytteiden käsittelyä varten.
Más información
Jää- ja lihanäytteenottimet
Steriloitavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut näytteenottimet, joita käytetään pääasiassa elintarviketeollisuudessa
Lue lisää
Maaperänäytteet
Tukevat näytteenottimet erilaisille maaperänäytteille, esim. niityistä, karkeasta hiekasta tai sorasta.
Lue lisää
Näytteenoton lisävarusteet
Oikeat lisävarusteet auttavat sinua suorittamaan näytteenottoprosessin loppuun. Tässä kappaleessa esitellään valikoimaa näytteenoton optimointiin tarkoitetuista hyödyllisistä työkaluista.
Lue lisää
Usein kysytyt kysymykset
Kyllä, kertakäyttöiset, hävitettävät näytteenottimemme soveltuvat elintarvikkeille? Ne ovat EU:n elintarvikeasetusten ja FDA-säännösten mukaisia.
Me takaamme steriiliyden 2 vuodeksi tuotannon jälkeen. Vanhentumispäivämäärä on painettu steriilien tuotteiden ja näytteenottimien jokaiseen yksittäispakkaukseen, ja se osoitetaan myös eränumerolla, joka koostuu tuotantopäivämäärästä ja tuotenumerosta.
Eränumero on painettu jokaisen tuotteen yksittäispakkaukseen ja laatikkoon, päällyspakkaukseen.
Kyllä, me luovutamme täydellisen sertifikaatin kertakäyttöisille tuotteille. Jos sinulla on kysyttävää sertifikaateista, voit ottaa yhteyttä meihin. certificates@avantorsciences.com
Sopivan näytteenottimen löytämiseksi, on vastattava seuraaviin kysymyksiin:
  1. Mistä aineesta näytteitä on tarkoitus ottaa?
  2. Mikä on aineen koostumus?
  3. Minkä tyyppisestä säiliöstä näyte otetaan?
  4. Millainen määrä tarvitaan?
  5. Näytteenottotekniikka: Kohdenäyte, kerrosnäyte tai monikohdenäyte?
  6. Kertakäyttöiset tai uudelleenkäytettävät näytteenottimet: Onko näytteenottimen oltava puhdas ja steriili? Onko materiaali, josta näyte otetaan, rasvapitoista, voimakkaasti liimautuvaa tai myrkyllistä? Voiko käyttäjä suorittaa yksinkertaisen puhdistuksen vaarattomasti?
Olemme luonnollisesti aina käytettävissäsi, jos tarvitset apua tai neuvoja.
Näytteenottimien on oltava helposti ja nopeasti puhdistettavissa. Sen vuoksi ne on muotoiltu siten, että niissä ei ole mitään uria ja koloja, ja niiden pinta on sileä. Kaikki näytteenottimet voi purkaa osiin puhdistuksen helpottamiseksi. Mitä tiukempia vaatimukset ovat (puhtaus, steriiliys jne.), sitä todennäköisempää on, että niitä voi noudattaa vain käyttämällä kertakäyttöisiä näytteenottamia, jotka voi hävittää käytön jälkeen.
Kun näytteitä otetaan säkistä, laatikosta tai pussista, käytetään yleensä hyväksi havaittuja näytteenottoputkia. Syntyvien aukkojen sulkemisessa suosittelemme tähän tarkoitukseen erikseen suunniteltujen tarkastussinettien käyttöä. Tarran rakenne on sandwich-tyyppinen (alumiini/paperi) ja se sulkee säiliön ilmatiiviisti (höyrysulku). Tarran taustapuoli on päällystetty tehokkaalla liimalla, joka tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, vaikka pinta olisi pinnoitettu hienojauheella, hieman kostea tai jopa jäätynyt. Elintarvikkeiden, lääkeaineiden ja kosmetiikan tai elintarvikkeiden lisäaineiden näytteenottoa varten on saatavana close-it food & pharma -tarra, joka on EU:n elintarvikeasetusten ja FDA-säännösten mukainen.
Pääperusteet kertakäyttöisten näytteenottimien käytölle ovat seuraavat:
  1. erittäin korkeat vaatimukset (puhtaus, steriiliys, GMP)
  2. suuria kustannuksia aiheuttava ja aikaa vievä puhdistus
  3. toistuva näytteenotto
  4. tiukat tarkastusvaatimukset
  5. vaaralliset/syövyttävät/myrkylliset aineet
Kyllä, kaikki kertakäyttöiset tuotteet ovat saatavina ei-steriileinä sekä LaboPlast-malleina, joita ei ole steriloitu, mutta jotka on tuotettu luokan 7 puhdastilassa (10,000).
Kyllä, kaikki pienet tuotteet kuten kauhat, lusikat, spatulat, mittalusikat, pinsetit ja kaapimet ovat saatavina sinisinä ja sinisellä havaintovärillä (havaittavissa väriskannerilla, metallinpaljastimella tai röntgensäteellä)
Kertakäyttöiset kauhat, lusikat ja spaattelit ovat saatavana polystyreenin sijasta myös biopolyeteenistä valmistettuina. Biopolyeteeni on tuotettu kestävän kehityksen mukaisista raaka-aineista ilman fossiileja raaka-aineita. Siten vähennetään CO2-päästöjä ja rajoitetaan kasvihuoneilmiötä.
Koska olemme näytteenottimien valmistaja, on yleisesti mahdollista mukauttaa näytteenottimien malleja asiakkaiden toivomusten mukaisesti - ts. toimittaa ne eri pituuksilla, erikokoisina, erivärisinä tai muilla halutuilla ominaisuuksilla. Mutta tämä on tarkastettava tuotekohtaisesti, siis näytteenottimesta ja halutuista muutoksista riippuen.
Tuotteemme valmistetaan pääasiallisesti Saksassa.
Ei, näytteenottimen materiaalin kemikaalinkestävyys on tarkastettava asianomaisen kemikaalin suhteen. Niitä ei voi käyttää yleisesti. Tarkastus on tärkeä, sillä muutoin näytteenotin reagoi kemikaalin kanssa ja saastuttaa näytteen sekä näytteenottomateriaalin. Tämän välttämiseksi olemme laatineet luettelon kemikaalinkestävyydestä, josta voit tarkastaa eri materiaalien erilaisten kemikaalien kestävyyden.
Niin sanotuissa puhdastiloissa ilmassa olevien hiukkasten määrä pidetään mahdollisimman alhaisena käyttämällä asiaankuuluvia vaatteita, materiaaleja ja tekniikoita kuten myös erityistä ilmastointijärjestelmää. Puhdastilan luokka määritetään hiukkasten enimmäismäärän ja vastaavan mahdollisen hiukkaskoon perusteella. Jotta voidaan täyttää määritetyn puhdastilaluokan vaatimustenmukaisuus, pitää hiukkasten määrää seurata säännöllisesti. Siten näytteenottimen pinnalla olevien hiukkasten määrä voidaan pitää erittäin alhaisena, joten voit luottaa siihen, että näytteenottimet ovat erittäin puhtaita ja kontaminaatio on poissuljettu. Näin näytteenottimien avulla saadaan hyvin edustavia, aitoja näytteitä ja voidaan tehdä luotettavia lausuntoja materiaalin laadusta, ominaisuuksista ja koostumuksesta. Tämä koskee kaikki kertakäyttöisiä näytteenottimia ja työvälineitä, LaboPlastia ja SteriPlastia - ei-steriilejä ja steriilejä, jotka on lisäksi steriloitu tuotannon jälkeen puhdastilassa.
Monilla teollisuusaloilla on tarkastusvaatimuksia, jotka perustuvat GMP-ohjeisiin. Tarkastusten osana validoidaan säännöllisesti käytetyt työvälineet sekä puhdistussuunnitelma, prosessi ja menetelmä. Puhdistusprosessin validointi ja sen vuoksi puhdistusmenettelyn tehokkuuden ja toistettavuuden todentaminen on kuitenkin vaikeaa ja kallista. Validointi voidaan suorittaa myös osittain. Puhdistusmenetelmän validoinnista voidaan luopua kokonaan, kun käytetään kertakäyttöisiä näytteenottimia edellyttäen, että ne hävitetään käytön jälkeen. Jokaisessa näytteenotossa käytetään uutta näytteenotinta, joka on taatusti puhdas, ja siten voidaan sulkea pois (risti-)kontaminaatio. Käytön jälkeen näytteenotin hävitetään eikä sen puhdistamista ja validointia tarvita.
Joillakin aloilla kertakäyttöisten näytteenottimien ja työvälineiden käyttö on pakollista. Kauhoja, lusikoita ja spaatteleita käyttävät voivat vaihtaa ne tuotteisiin, jotka on valmistettu biopolyeteenistä, joka on tuotettu uusiutuvista luonnonvaroista, ei fossiilisista raaka-aineista. Tällä edistetään kestävää kehitystä ja ekologiaa. Kaikki kertakäyttöiset tuotteet ovat kierrätettävissä, kontaminaatiotasosta ja tyypistä riippuen. On välttämätöntä harkita työ- ja jätemäärää, jonka uudelleenkäytettävät näytteenottimet aiheuttavat verrattuna kertakäyttöisten näytteenottimien käyttöön.