Näytteenottimet nesteille
Näytteenottovälineet näytteiden ottamiseen erilaisista astioista ja eri syvyyksistä, esim. pienistä jerrykannuista suuriin altaisiin, säiliöihin tai avovesistöön.
Upotettavat näytteenottimet ja pipetit
Näytteenottimet alhaisen viskositeetin nesteille. Saatavilla eri versioina, eri pituuksissa ja erilaista materiaaleista valmistettuna erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Vakuuminäytteenottimet
Helppo ratkaisu, jos näytteet on kerättävä syvyydestä (jopa 5 m), jonne ei lanssi ei ulotu pituusrajoituksen vuoksi.