Saumattujen lasitarvikkeiden turvallinen käyttö
DWK Life Sciences
Monet laboratoriossa käytettävät perinteiset kemialaitteistot edellyttävät yhdistettyjä laitteita.
Esimerkiksi tislaus-, uutto-, suodatus- ja takaisinvirtausprosessit edellyttävät monimutkaisia laboratorion lasitarvikekokoonpanoja. Vaikka monet näiden tekniikoiden kehittämisessä auttaneet tutkijat joutuivat turvautumaan mittatilaustyönä tehtyihin lasitarvikkeisiin, muhviin ja kumiletkuihin tuotteiden liittämiseksi toisiinsa, vaihdettavien saumattujen lasitarvikkeiden keksiminen on merkinnyt sitä, että nykyään on saatavilla paljon enemmän vaihtoehtoja, jotka ovat myös turvallisempia.
Tässä blogissa tarkastellaan erilaisia saatavilla olevia saumattuja lasitarvikkeita ja niiden yleisesti käytettyjä tyyppejä sekä ja tutustutaan niiden huollon turvallisiin perustekniikoihin.
Saumattujen lasitarvikkeiden tyypit
Saumattujen lasitarvikkeiden käyttö auttaa välttämään mahdollisesti haitallisten ja usein arvokkaiden aineiden vuotoja kokeiden aikana. Vaikka sen edut ovat selvät, on kuitenkin tärkeää valita oikeanlaiset lasiliitokset suoritettavaan prosessiin.
On olemassa useita erityyppisiä liitoksia, joilla kullakin on omat erityistoimintonsa.
Kartiomaiset liitokset
Nämä ovat yleisimpiä hiotun lasiliitoksen tyyppejä, ja niissä on kartio ja pidike. Tällaisissa pidikkeissä on usein pyöristetty reunaprofiili, joka lisää liitoksen lujuutta ja tekee niistä vähemmän alttiita lohkeamiselle kuin nelikulmainen reunaprofiili.
Palloliitokset
Palloliitoksia on käytettävä tekniikoissa, joissa tarvitaan jonkin verran joustavuutta toisiinsa liitettävien lasitarvikkeiden kulmissa. Niitä käytetään yleisesti keruupullojen liittämiseen esimerkiksi pyöriviin lauhduttimiin, joiden paino voi kasvaa merkittävästi pullon täyttyessä. Palloliitoksen ansiosta pullo voidaan liittää vinoon lauhduttimeen pystysuorassa kulmassa, mikä vähentää liitokseen kohdistuvaa rasitusta.
Laippaliitokset
Laippaliitoksia tai puskuliitoksia käytetään suorien linjaliitosten aikaansaamiseksi kokoonpanoissa. Tämäntyyppistä liitäntää käytetään yleisesti putkirakenteissa sekä suurikapasiteettisissa pulloissa ja reaktioastioissa. Mahdollisuus käyttää leveämpiä laippaliitoksia helpottaa pääsyä pullojen ja putkien sisältöön.
Ruuviliitokset
Ruuviliitokset tarjoavat vahvan mutta helposti säädettävän liitoksen. Ne ovat ihanteellisia silloin, kun kokoonpanon pituutta on mahdollisesti muutettava, ja tähän voidaan käyttää liukuliitosta. Yleisesti käytetään myös kaksoiskierrekorkkisia lasitarvikkeita, joiden avulla linjoja voidaan säätää kummaltakin puolelta, mikä lisää joustavuutta entisestään.
Saumattujen lasitarvikkeiden turvallinen käyttö
Muiden laboratoriolasitarvikkeiden tavoin on noudatettava perustoimia sen varmistamiseksi, että saumattuja lasitarvikkeita käytetään turvallisesti ja kestävästi.
On tärkeää, että uudet lasitarvikkeet pestään aina ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta vältetään pakkauskuitujen aiheuttama kontaminaatio. Lasiesineet on myös tutkittava sen varmistamiseksi, ettei niissä ole naarmuja, lohkeamia, halkeamia tai syövytyksiä, sillä mahdolliset viat heikentävät lasitarvikkeiden mekaanista lujuutta ja voivat aiheuttaa niiden rikkoutumisen käytön aikana.
Saumattujen lasitarvikkeiden turvallisen käsittelyn ja toistuvan käytön varmistamiseksi on kuitenkin otettava huomioon myös joitakin erityisiä näkökohtia.
- Vaikka silikonirasvaa voidaan käyttää liitoksen tiivistämiseen, monet liitokset on suunniteltu käytettäväksi ilman sitä kontaminaation välttämiseksi. Puhtaampi ja saastuttamaton vaihtoehto on PTFE-liitosholkin käyttö, joka sopii kartio- ja muhviliitosten väliin.
- Tarkasta aina käyttämäsi laitteen enimmäislämpötilaohjeet. Vaikka borosilikaattilasista valmistetuille laboratoriotarvikkeille suositeltu enimmäislämpötila on 500 °C (vain lyhytaikaisesti), liitokseen liittyvien muiden tuotteiden, esimerkiksi muoviliitosten, tulppien, letkujen jne. käyttölämpötila voi olla paljon alhaisempi.
- Kun käytetään yli 150 °C:n lämpötiloja, lämmitys ja jäähdytys on suoritettava hitaasti ja tasaisesti, jotta vältetään lämpöshokkien aiheuttama rikkoutuminen.
- Jos kokoonpano sisältää keittolevyn, varmista, että levy on suurempi kuin lämmitettävän astian pohja. Älä koskaan laita kylmiä saumattuja lasitarvikkeita esilämmitetylle keittolevylle.
- Käytä bunsenpolttimen kanssa pehmeää liekkiä ja keraamisella keskiosalla varustettua kuumennusverkkoa liekin hajottamiseksi. Näin vältetään "kuumien pisteiden" syntyminen liitoksiin tai muualle kokoonpanoon, mikä voisi aiheuttaa kokoonpanon rikkoutumisen.
- Älä kohdista korkeita lämpötiloja tai lämmönlähteitä suoraan mihinkään liitettyyn lasitarvikekokoonpanoon sisältyvään tilavuuslasitarvikkeeseen, koska tämä heikentää tilavuustarkkuutta.
- Ole varovainen, jos käytät saumattuja lasitarvikkeita mikroaaltouunissa. Jos saumattu lasitarvike on valmistettu borosilikaattilasista, tätä osaa voi käyttää turvallisesti mikroaaltouunissa. On kuitenkin huolehdittava siitä, että sisältöä ja mahdollisia lisälaitteita voi käyttää turvallisesti mikroaaltouunissa.
- Saumatut lasitarvikkeet voivat joskus takertua prosessin jälkeen. Jos näin tapahtuu, saumatun lasitarvikkeen on ensin annettava jäähtyä luonnollisesti, minkä jälkeen se on upotettava lyhyeksi ajaksi haaleaan veteen, joka sisältää laboratoriolasitarvikkeiden puhdistukseen soveltuvaa pesuainetta. Tämä irrottaa juuttuneen liitoksen, ja sinun pitäisi pystyä irrottamaan elementit ilman, että lasiin kohdistuu ylimääräistä painetta. Tätä on tärkeää välttää, jotta lasi ei rikkoudu eikä vahingoitu ennen myöhempää uudelleenkäyttöä.