Opas: laboratorion lasitarvikkeiden turvallinen puhdistaminen
DWK Life Sciences
Laboratorioiden lasitarvikkeet joutuvat usein ja toistuvasti kosketuksiin erilaisten aineiden kanssa. Vankka puhdistusprosessi tarvitaan sen varmistamiseksi, että laitteita voidaan käyttää uudelleen turvallisesti.
Tehokas puhdistus auttaa myös pidentämään käytettyjen tuotteiden käyttöikää ja suojaa tulevien töiden pätevyyttä.
Laboratoriossa käytettävien lasitarvikkeiden puhdistamista uudelleenkäyttöä varten kutsutaan usein uudelleenkäsittelyksi, ja se voidaan suorittaa manuaalisesti, automaattisella pesulaitteistolla tai näiden yhdistelmällä.
Tässä blogissa esitellään tehokkaan uudelleenkäsittelyn keskeiset vaiheet sekä yleisiä vinkkejä lasitarvikkeiden turvalliseen puhdistukseen.
Laboratorion lasitarvikkeiden uudelleenkäsittely
Täydellinen puhdistus- tai uudelleenkäsittelyjakso koostuu yleensä neljästä vaiheesta, vaikka kaikki vaiheet eivät aina ole välttämättömiä.
- Alkupuhdistus - Tässä vaiheessa varmistetaan, että laboratorion lasitarvikkeiden pinnoilta poistetaan kaikki niihin tarttuneet epäpuhtaudet käyttämällä tarvittaessa prosessikemikaaleja.
- Neutralointi - Tarvittaessa tämä toimenpide suoritetaan laboratorion lasitarvikkeiden pinnoilla ja pinnoissa puhdistuksen aikana käytettyjen prosessikemikaalien jäämien neutraloimiseksi. Koska emäksisiä prosessikemikaaleja käytetään yleensä puhdistusprosesseissa, happamia kemikaaleja käytetään yleensä neutralointiin.
- Huuhtelu - Tämä vaihe poistaa lasitarvikkeiden pinnoilta kaikki jäljellä olevat liuenneet / irronneet epäpuhtaudet ja käytetyn prosessikemikaalin.
- Desinfiointi - Tätä vaihetta tarvitaan vain, jos laboratorion tai tietyn prosessin turvallisuusluokitus sitä edellyttää. Desinfioinnin tavoitteena on vähentää patogeenisten mikrobien ja aktiivisten virusten määrää laboratorion lasitarvikkeiden pinnoilla ja tarvittaessa vähentää kontaminaatiota turvalliseksi hyväksytylle tasolle.
Perusohjeita laboratorion lasitarvikkeiden puhdistamiseen
- Sekä manuaaliseen että automatisoituun uudelleenkäsittelyyn on olemassa useita vinkkejä, joiden avulla voidaan varmistaa, että laboratorion lasitarvikkeet ja muovipinnoitetut lasitarvikkeet puhdistetaan tehokkaasti ja turvallisesti. Tässä on kaksitoista vinkkiä, jotka auttavat sinua päivittäisessä työssäsi.
- Pesukoneita voidaan käyttää automaattisen uudelleenkäsittelyn mahdollistamiseksi. Pesukoneen tukitelineet on huollettava hyvin. Tukitapit on päällystettävä hankaamattomalla materiaalilla, jotta estetään metallin ja lasin välinen kosketus ja naarmuuntuminen.
- Käytä käsinpesussa vain muoviharjoja, joissa on pehmeät, hankaamattomat harjakset. Pehmeitä, puhtaita sieniä tai muita pyyhintämateriaaleja voidaan käyttää. Älä käytä harjoja tai hankaavia puhdistusaineita sisältäviä pyyhkimisaineita. Hankaustyynyt naarmuttavat lasia, eikä niitä pidä käyttää.
- Tarkasta lasitarvikkeeet puhdistuksen jälkeen ja hävitä ne, jos ne ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet, säröillä tai vahingoittuneet millään tavoin.
- Monia kaupallisia lasinpuhdistusaineita on saatavilla. Noudata valmistajan ohjeita näiden tuotteiden käytöstä, sillä jotkin tuotteet ovat syövyttäviä ja voivat vahingoittaa laboratorion lasia.
- Orgaaniset liuottimet ovat hyväksyttäviä puhdistusaineita silloin, kun olosuhteet edellyttävät niiden käyttöä.
- Älä liota muovipinnoitettuja lasitavaroita pitkiä aikoja, sillä se voi lyhentää pinnoitteen käyttöikää. Älä jätä käytettyjä muovipinnoitettuja lasitarvikkeita pesemättä pitkäksi aikaa, sillä se vaikeuttaa puhdistamista.
- Älä aseta lasitarvikkeiden sisään metallia tai muita kovia esineitä, kuten lastoja, lasisia sekoitussauvoja tai metalliosia sisältäviä harjoja. Tämä naarmuttaa lasia ja voi lopulta aiheuttaa rikkoutumisen ja loukkaantumisen.
- Älä käytä voimakkaita emäksisiä tuotteita ja fluorivetyhappoa puhdistusaineina. Ne liuottavat lasia ja voivat vahingoittaa lasitavaroita ja lopulta aiheuttaa rikkoutumisen, joka voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, mukaan lukien pehmeät puhdistusaineet, sillä ne voivat myös naarmuttaa lasia, ja jos niitä käytetään toistuvasti, ne voivat lopulta rikkoutua ja aiheuttaa vammoja.
- Älä aseta käsiäsi lasitarvikkeen sisälle, kun sinulla on koruja, erityisesti timanttisormuksia, sillä ne kolhiintuvat lasitarvikkeen sisäpuolelle, mikä voi vahingoittaa lasitarviketta ja johtaa lopulta rikkoutumiseen ja loukkaantumiseen.
- Älä kuumenna lasitarvikkeita yli 400 °C:n lämpötiloihin hiilijäämien polttamiseksi. Tämä johtaa siihen, että lasiin syntyy pysyviä jännitteitä, jotka lopulta aiheuttavat lasitarvikkeen rikkoutumisen, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Muovipinnoitettuja lasitavaroita ei saa puhdistaa kovilla, kemiallisilla pesuaineilla. Käytä sen sijaan hankaamatonta pesuainetta. Jos käytät astianpesukonetta tai kuivausrumpua, vältä yli 110 °C:n (230 °C) lämpötiloja. Hankaustyynyjä ja -harjoja ei suositella käytettäväksi muovipinnoitetuille lasitarvikkeille.