Pall-tuotteet antavat ongelmille kyytiä
![]() |
|||
![]() |
Vastapainetta vastaanPall Acrodisc® PSF wwPTFE -ruiskusuodattimilla kolonnit kestävät käytössä yli 40 kertaa tavallista pidempään vastapaineen merkittävästi kasvamatta. Näin säästät korjauskuluissa. Acrodisc-tuotteiden tehokas suodatusalue helpottaa ja nopeuttaa suodattamista muihin tuotteisiin verrattuna. Siitä on hyötyä erityisesti useiden näytteiden valmistelussa. |
||
![]() |
Eroon ilmakuplista ja hiukkasistaLiikkuvien faasien puhdistus ja kaasunpoisto Pall SolVac®pidentää kolonnien käyttöikää ja varmistaa tulosten laadun ja yhtenäisyyden. Lasisiin suppilosuodattimiin verrattuna SolVac-suodatinta on helppo käyttää, sillä siinä on patentoitu magneettitiiviste, jota ei tarvitse puhdistaa tai siirrellä. Läikyttäminen vähenee, kun liuotinta otetaan suoraan pullosta. |
||
![]() |
Ei enää partikkeleita
Pall Acrodisc® PSF wwPTFE -ruiskusuodattimilla voit varmistaa, että kolonnit kestävät käytössä pitkään ja että tulokset ovat aina laadukkaita. |
||
![]() |
Ei uuttuvia aineitaAcrodisc MS -tuotevalikoima on räätälöity massaspektrometrian käyttötarkoituksiin. Hydrofiilinen PTFE-kalvo ja polyeteenikotelo pitävät uuttuvien aineiden määrän erittäin alhaisena ja vähentävät ionien supressiota tai tehostumista. |
![]() |