HPLC-laboratorioiden vaaranpaikat
![]() |
Vastapaine kipeyttää peukalonHPLC-näytteiden valmistelu voi saada peukalot väsymään. Jos optimointia ei tehdä, peukalot ovat rasituksella. Likaisten näytteiden suodattaminen on usein vaikeaa ja vaatii peukalovoimaa. Toistuva liike voi aiheuttaa kipua ja rasitusta. Lue lisää ja selvitä, miten voit välttyä niiltä. |
||
![]() |
Harhaanjohtavat piikitLaadukkaat tulokset ovat hyvin tärkeitä erityisesti massaspektrometriassa. Ilmakuplat liikkuvassa faasissa, uuttuvat aineet suodatinlaitteistossa ja partikkelit näytteissä tai liuottimissa voivat aiheuttaa virheellisiä piikkejä ja perusviivan (baseline) häiriöitä, jos näytteiden valmistelua ei optimoida. Ilmakuplista voi aiheutua paineongelmia, jotka vaikuttavat piikkien muotoon ja analyysin tarkkuuteen. Kunnollinen ilmanpoisto on tärkeää. Lisäksi massaspektrometrin käytössä muovista uuttuvat aineet voivat aiheuttaa haamupiikkejä ja tehdä tuloksista käyttökelvottomia. Lue lisää, niin löydät oikean ratkaisun näihin ongelmiin |
||
![]() |
Kolonnin tukkeutuminenTukos kolonnissa voi aiheuttaa erittäin suuret korjauskustannukset sekä muodostaa tuloksia vääristävää vastapainetta. Kolonnit tukkeutuvat partikkeleista, jos näytteitä ei ole suodatettu oikein. Partikkelit voivat vaikuttaa analyyseihin ja lopulta vaurioittaa kolonnia tai tukkeuttaa sen, mistä seuraa käyttökatkoksia ja kalliita korjauksia. Ratkaisun löydät alapuolelta. |