Intelligent Digital Sensor (IDS) -anturit mittaavat ankarissakin ympäristöolosuhteissa (Xylemin tuotemerkki WTW)
MPP IDS -anturit ovat digitaalisia moniparametrimittareita (enintään 3 pääparametria) ja syvyysantureita, joiden syvyysmittausta voi käyttää profiilien määrittämiseen
  • pH:n, johtokyvyn, liuenneen hapen ja sameuden syvyysmittauksiin. Mittaa samanaikaisesti jopa kolme pääparametria sekä syvyyden ja lämpötilan
  • Tarkkoja tuloksia ilmanpainekompensoiduilla syvyysmittauksilla
  • Profiilin mittaus ilman kaapelisotkuja, myynnissä erikoiskaapelikela liukukoskettimilla
  • Uudenlainen liitinpää
  • Napsahtaa paikoilleen, joten tietoturvallinen painetta ja jännitystä kestävä yhteys MPP IDS -anturiin muodostuu ilman kiertämistä tai ruuvaamista. Saatavana eripituisia ohuita, repeytymättömiä kaapeleita.
Tavallisia käyttötarkoituksia ovat limnologiset testaukset 100 m:n syvyyteen asti, porausreikien mittaukset sekä kaatopaikkojen valvonta. Kaikki MPP IDS -mittaukset edellyttävät Multi 3630 -moniparametrimittaria.
Syvyysprofiilin ja vedenlaadun mittaukset MPP IDS -moniparametrimittarilla:
  • Helpot määritykset
  • Mittaukset jopa 100 metrin syvyyteen asti
  • Turvallinen tiedonsiirto USB-muistitikun avulla
uotevalikoima